Systemy mopów do pomieszczeń czystych
Firma Contec opracowała kompleksową linię produktów do czyszczenia mopem – między innymi mopy ścienne i sufitowe, wiadra i narzędzia do pomieszczeń czystych i środowisk kontrolowanych. Niezależnie od tego, czy chodzi o dezynfekcję lub czyszczenie podłóg, ścian, sufitów czy też wnętrza komór laminarnych i izolatorów, Contec ma w ofercie system mopów do pomieszczeń czystych i narzędzia czyszczące, które spełniają rygorystyczne wymogi współczesnej branży zaawansowanych technologii. Wiele naszych mopów do pomieszczeń czystych jest dostępnych z walidacją sterylności, z przeznaczeniem do środowisk aseptycznych.
Polecane produkty
System mopów VertiKlean® MAX™
Lekka, ale wytrzymała głowica mopa wykonana jest z pojedynczej warstwy hydrofilowej pianki PU w połączeniu z mikrofibrą poliestrową. Prążkowana mikrofibra gładko przesuwa się po podłogach i powierzchniach teksturowanych.
Oferta mopów płaskich Contec QuickTask™
Seria QuickTask ™ firmy Contec obejmuje płaskie głowice mopów, które można łatwo zamontować na odchylanej ramie głowicy mopa połączonej z uchwytem. Każda z oferowanych głowic jest kompatybilna z szeroką gamą chemikaliów i środków dezynfekujących.
System nasączania głowic mopów Contec
System nasączania głowic mopów ma na celu uproszczenie procesu mycia mopem w pomieszczeniach czystych. Umożliwia wstępne nasączenie głowic mopów przed wprowadzeniem do środowiska kontrolowanego.
Zestaw z mopem i kilkoma wiadrami Contec
Kompaktowy system wiader firmy Contec z możliwością autoklawowania jest kompletnym rozwiązaniem, które ułatwia czyszczenie i dezynfekcję oraz podnosi ich skuteczność. Wózek ze stali nierdzewnej jest dostępny z dwoma lub trzema wiadrami polipropylenowymi.
Filmy wideo
Opracowania, artykuły
Literatura