Ochraniacze na obuwie wysokie Quantus
Wyposażenie:
  • Zamek błyskawiczny z przodu
  • Elastyczny pasek z tyłu z regulowanymi zatrzaskami
  • Regulowane zapięcie z zatrzaskami na wysokości podbicia
  • Jasnoszara plastikowa podeszwa (Maestro), model z grubą podeszwą (mocna, wodoodporna, z możliwością sterylizacji w autoklawie)
  • Wzmocnienie taśmą poliestrową pomiędzy podeszwą a teksturą
  • Rozmiary: S–XL
Wyposażenie dodatkowe:
  • Opaski PES na wysokości kolana i kostki
  • Dodatkowy klips na wysokości podbicia
Quantus® Boot Cover Plus Q-D
Wyposażenie:
  • Plastikowy zamek błyskawiczny, ukryty, umieszczony z boku (po zewnętrznej stronie)
  • Zamknięcie w typie ochraniacza na nogi w górnej części, regulowane, z taśmą PES i klamrą
  • Dwie klapy pozycjonujące taśmę PES z brzegu ochraniacza
  • Zapięcie z klipsami na wysokości podbicia
  • Podwójne wzmocnienie na ochraniaczu wykonane z tkaniny zewnętrznej
  • Wzmocnienie pomiędzy podeszwą a teksturą wykonane z tkaniny CONTROL (kolor biały)
  • Jasnoszara nitrylowa podeszwa o niskiej zawartości CRS-BA (ergonomiczny, szorstkowany profil, stabilna, wodoodporna, z możliwością sterylizacji w autoklawie)
  • Rozmiary: S–XL
Skontaktuj się z nami