Bielizna Quantus
W celu optymalizacji zestawu odzieży Quantus® zaleca się stosowanie bielizny funkcjonalnej odpornej na ścieranie.
Bielizna jest wykonana z wysokiej jakości połączenia poliestru, mikrofibry lub bawełny/poliestru, które minimalizuje oddzielanie się włókien. Dodatkowy komfort zapewnia optymalny system przenoszenia ciepła i wilgoci.
Podczas wyboru bielizny, oprócz aspektów fizjologicznych i komfortu, coraz większe znaczenie ma wytrzymałość i zgodność z wymogami CI, a także dostępność nowoczesnych stylów i kolorów.
Oferta produktów z gamy bielizny Quantus obejmuje:
- Bluzy (długi rękaw)
- Koszulki (krótki rękaw)
- Spodnie
- Kurtki
- Skarpety
Tkaniny użytych w bieliźnie Quantus
Przegląd modeli bielizny Quantus
Rozmiary bielizny Quantus
Bielizna Standard
Bluzy (długi rękaw), t-shirty (krótki rękaw), spodnie (z taśmą wokół kostki). Materiał: mikrofibra, antyelektrostatyczne.
Odzież AreaDress
Bluza i spodnie o właściwościach antystatycznych i przeciwdrobnoustrojowych. Zauważalnie delikatniejsze w dotyku. Zwarty splot oraz doskonałe właściwości oddychające.
Skarpety
Skarpety - możliwość prania w temperaturze do 30°C.