Odzież z serii Quantus
Udzielimy Państwu informacji na temat dostępności modeli wykonanych z danych tkanin, w konkretnych rozmiarach.
Tkaniny (kombinezony, kaptury, maski, ochraniacze na buty, fartuchy)
Przegląd modeli
W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie przygotowaliśmy kolejną partię tkanin o różnych właściwościach (m.in. do specjalnych zastosowań w pomieszczeniach czystych, z osłoną rozbryzgową, zabezpieczeniem przeciwogniowym, odpornością na przecięcia, możliwością usuwania ładunków elektrostatycznych itp.). Udzielimy Państwu informacji na temat dostępności modeli wykonanych z danych tkanin, w konkretnych rozmiarach.
Rozmiary
Fartuchy
Z zatrzaskami lub zamkiem (model: Quantus Control), z kieszeniami lub bez kieszeni.
Kombinezony
Kombinezony ze szwami ściągającymi do gęstego pokrycia szwu na całej części odzieży, niepełnym czepkiem ochronnym oraz maską. Dostępne wersje z funkcją ESD, płaską nasadką.
Maski na twarz
Z zatrzaskami lub paskiem na rzep do mocowania przy kapturze
Nakrycia głowy
Nakrycia głowy „Bouffant style” z elastyczną opaską pozwalająca dopasować rozmiar oraz zatrzaskami do regulacji szerokości.
Kaptury
Optymalne dopasowanie dzięki regulacji z tyłu, ochrona ramion, zatrzaski umożliwiające przymocowanie maski do kaptura.
Ochraniacze na obuwie wysokie
Optymalne dopasowanie dzięki możliwości regulacji w górnej części, na wysokości podbicia, kolana i kostki. Mocna i wodoodporna podeszwa z możliwością sterylizacji w autoklawie.
Ochraniacze na obuwie
Ściągacz w górnej części, regulowana szerokość, podwójne wzmocnienia. Ze stabilną i wodoodporną plastikową podeszwą.