Maty trwałe do pomieszczeń czystych
Maty trwałe są instalowane w pomieszczeniach czystych w celu zapewnienia najwyższego poziomu czystości. Trwałość mat w znacznej mierze zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniu oraz ilości zanieczyszczeń wnoszonych na podeszwach i kółkach. Nie należy używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników – wpłyną negatywnie zarówno na wygląd, jak i funkcjonalność mat. Aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia się, maty i podłoga powinny być całkowicie suche.
Maty Trwałe
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...