Ergomaty do cleanroomów
Dzięki zastosowaniu poliuretanu, ergomaty są niebywale komfortowe, dodatkowo, za sprawą gładkiej powierzchni łatwo utrzymać je w czystości. Maty są trwałe wskutek wykorzystania surowców pierwotnych. Charakteryzują się dużą odpornością chemiczną (z wyjątkiem rozpuszczalników organicznych) oraz na promieniowanie UV, jak również antystatycznymi właściwościami powierzchni.
Każda mata może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta (rozmiar i kształt) oraz posiada 12-letnią gwarancję.
Ergomaty
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...