Wykładziny podłogowe do cleanroomów
Wykładziny odkażające wykorzystują opatentowany polimer, aby przyciągać i zatrzymywać ponad 98% cząstek/pyłków przenoszonych na obuwiu lub kołach. Pyłki są naturalnie przyciągane przez powierzchnię podłogi i możliwe do usunięcia jedynie na mokro. Aby przywrócić pełną skuteczność podłogi, należy ją umyć, a następnie osuszyć.
Niski profil wykładziny (grubość jedynie 2.5 mm) oraz frezowane krawędzie, zgrzewane z każdej strony, sprawiają, że można się po niej posuwać bez groźby potknięcia, a wózki laboratoryjne poruszają się bez wysiłku. Wykładzina musi być przymocowana do podłogi, zapewnia to doskonałe przyleganie oraz maksymalną trwałość. Ze względu na swoją wyjątkową odporność na ciężar, mogą się po niej również poruszać ciężkie wózki widłowe lub ręczne.
Podstawowe właściwości polimeru (bakteriostatyczne, bez odgazowywania) sprawiają, że wykładzina idealnie nadaje się do kontroli zanieczyszczeń w środowisku cleanroom.