Ławki sit-over do cleanroomów
Ławki sit-over stanowią funkcjonalną barierę, która oddziela różne obszary i pozwala na kontrolowane, pozbawione zanieczyszczeń wejścia i wyjścia pracowników cleanroomów oraz środowisk kontrolowanych. Buty przechowywane są w przegródkach w ławce i zakładane po "czystej" stronie.
Powierzchnia do siedzenia kompatybilna z wymogami dotyczącymi cleanroomów, opcjonalnie wykonana z polietylenu lub polipropylenu, dostępne z miejscem na buty lub bez. 
Miejsca na buty są ponumerowane, aby odpowiednio przyporządkować je do osób. Do wyboru dostępne także z płyt wiórowych, pokrytych żywicą melaminową i/lub wyposażeniem specjalnym.