Półki do pomieszczenia czystego
Półki do pomieszczenia czystego wykonane są ze stali nierdzewnej lub chromowanej.
Cztery nogi o zmiennej wysokości dostępne również z (blokowanymi) kółkami lub podkładkami. Proste do złożenia. Półki są dostępne w różnych wzorach (rama sitowa lub półki lite) i rozmiarach stosownie do wymagań klienta.
Dostępne są uchwyty na etykiety do półek z ramy sitowej, przegródki do półek oraz płytkie półki o różnej wysokości.
Półki
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...