Krzesła i taborety do pomieszczeń czystych
Dostępnych jest wiele rodzajów krzeseł do pomieszczeń czystych do różnych zastosowań. Nasza pełna oferta krzeseł do pomieszczeń czystych jest dostosowana do wymagań obowiązujących w takich pomieszczeniach. Ich przydatność została sprawdzona i udokumentowana przez Instytut Technologii Produkcji Fraunhofera.
Wysoka jakość krzeseł, w tym minimalna emisja cząstek stałych i niezawodna eliminacja ładunków elektrostatycznych, została potwierdzona przez niezliczoną serię testów i codzienne doświadczenia użytkowników.
Labster – krzesła laboratoryjne
Kolekcja krzeseł i stołków Labster to specjalistyczny sprzęt do laboratoriów i powierzchni produkcyjnych w przemyśle związanym z naukami biologicznymi. Rodzina Labster obejmuje również stołki laboratoryjne i laboratoryjne podpory stojące do specjalnych zastosowań.
Stołki obrotowe do pomieszczeń czystych z regulacją wysokości za pomocą sprężyn gazowych i z dużym siedziskiem, pokryte czarną, częściowo przepuszczalną sztuczną skórą, o różnych wysokościach siedziska. Stabilna podstawa z odlewanego ciśnieniowo polerowanego aluminium, z pięcioma nóżkami. Dostępne są również modele do stosowania na twardych pokryciach podłogowych lub z odpornymi na ścieranie plastikowymi podkładkami. Częściowo przepuszczalne.
Krzesła i stołki
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...