Monitorowanie sterylizacji
3M jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań do monitorowania sterylizacji. Kompleksowa oferta różnorodnych, preferowanych klinicznie produktów pomaga w usprawnianiu działań i standaryzacji protokołów.
Produkty takie jak biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie 3M™ Attest™ Super Rapid mogą znacząco skrócić czas wymagany do uzyskania krytycznych informacji na temat procesu sterylizacji. Integrator chemiczny 3M™ Comply™ (SteriGage™) typu 5 wykorzystuje technologię przemieszczającego się tuszu, pozwalającą na szybkie uzyskanie obiektywnego wyniku „Akceptacja” albo „Odrzucenie”. Z kolei bezołowiowy wskaźnik taśmowy 3M™ Comply™ wykorzystuje renomowane technologie klejące w celu zapewnienia bezpieczeństwa pakietów, jednocześnie szybko dostarczając informacje niezbędne do szybkiego potwierdzenia informacji dotyczących sterylizacji.
Produkt polecany
Elektroniczny system testujący do sterylizatorów parowych 3M™ Electronic Test System (ETS)™
ETS jest prostym w użyciu, elektronicznym urządzeniem testowym, które dostarcza kompleksowe, obiektywne, niezależne informacje o krytycznych zmiennych w analizowanym procesie sterylizacji parowej. ETS stanowi innowacyjną alternatywę dla tradycyjnego pakietu testowego Bowie-Dicka i testów pochodnych.
Wskaźnik biologiczny o superszybkim odczycie do pary wodnej 3M™ Attest™ Super Rapid, 1492V, do sterylizacji parowej
Wskaźnik biologiczny umożliwia odczyt wyniku w autoczytniku 3M Attest 490 już po 24 minutach. Odpowiedni do kontroli procesów sterylizacji z dynamicznym usuwaniem powietrza (próżnia wstępna i SFPP): 135˚C (275˚F), 3 min. Spełnia wymogi norm ISO dla wskaźników biologicznych i zawiera spory bakteryjne, które zapewniają bezpośrednią miarę biobójczości cyklu
Autoczytnik 3M™ Attest™, 490
Ten podwójny autoczytnik współpracuje ze wskaźnikami biologicznymi 3M™ Attest™ 1491, 1492V i 1295. Wyposażony w inteligentny wyświetlacz z funkcją odliczania czasu do wyświetlenia wyniku. Zawartość wyświetlacza można wyświetlać zdalnie na ekranie komputera. Obsługiwany przez tę samą aplikację 3M™, która służy do monitorowania stanu wskaźnika biologicznego w czasie rzeczywistym oraz wyników
Wskaźniki chemiczne do sterylizacji parowej 3M™ Comply™ SteriGage™
Wskaźniki chemiczne do sterylizacji parowej 3M Comply SteriGage spełniają wymogi normy EN ISO 11140- 1. Wskaźniki chemiczne do sterylizacji parowej 3M Comply SteriGage wykrywają nawet niewielkie zmiany wszystkich zdefiniowanych krytycznych parametrów sterylizacji w procesach sterylizacji grawitacyjnej i z próżnią wstępną.
Taśma do kontroli sterylizacji parowej 3M™ Comply™
Niezawodna taśma do kontroli sterylizacji parowej dostarcza natychmiastowe informacje na temat tego, czy pakiet został poddany wystarczającej sterylizacji parowej. Linie wskaźnika chemicznej ciemnieją po poddaniu procesowi sterylizacji parowej.