Rozwiązania firmy 3M — ochrona dróg oddechowych
Maski oddechowe
Oparte na wiedzy naukowej innowacje zapewniające komfort, odpowiednie dopasowanie i ochronę
Firma 3M oferuje najszerszą gamę jednorazowych i wielorazowych masek oddechowych, zarówno zasilanych, jak i z układem doprowadzania powietrza, które zostały sprawdzone w najbardziej wymagających warunkach i nadają się do użytku w zróżnicowanych obszarach przemysłowych i innych.
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800
Inteligentne i intuicyjne cechy półmaski ochronnej wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800 sprawiają, że jest prosta, komfortowa i niezawodna w użyciu. Dostępna w trzech rozmiarach: S, M i L. Maski mogą być wyposażone w opcjonalną membranę komunikacyjną. Nowa seria 3M™ Secure Click™ umożliwia szybkie łączenie wkładu z filtrem. Zasada działania jest podobna do pasów bezpieczeństwa. Wystarczy wsunąć jedną końcówkę w drugą, aż do kliknięcia, aby mieć pewność, że filtry i wkłady zostały prawidłowo przymocowane.
Bezpieczny system ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z serii TR-800+
Bezpieczny system ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z serii TR-800 chroni podczas pracy w niebezpiecznej atmosferze. Należący do rodziny produktów Versaflo, w połączeniu z nagłowiami, pasami i innymi akcesoriami, produkt ten tworzy system ochrony dróg oddechowych z certyfikatem CE, wyposażony w regulację prędkości, alarmy dźwiękowe i wizualne oraz możliwość współpracy z szeroką gamą filtrów gazów, oparów i cząstek stałych. Możliwość wyboru jednej z trzech prędkości przepływu oraz kontroli napływu powietrza zapewnia maksymalny komfort użytkowania, a jasnożółte elementy odróżniają produkty z tej serii od niezabezpieczonych wariantów produktów z rodziny Versaflo. Produkty z serii TR-800 spełniają wymogi Strefy 0, dzięki czemu mogą nadawać się do użytku w miejscach, w których atmosfera potencjalnie wybuchowa może być oczekiwana lub stale występować podczas standardowej pracy.
System ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z serii TR-600
System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z serii TR-600 to zupełnie nowy, wyższy poziom pewności, kontroli i komfortu. Dzięki postępowi zaawansowanej technologii ze zwiększonym bezpieczeństwem wymuszonego przepływu powietrza świat sprzętu ochronnego właśnie stał się większy i lepszy niż kiedykolwiek. W zależności od rodzaju zastosowanego filtra chroni przed cząstkami stałymi, gazami lub oparami, lub połączeniem tych elementów.
Kaptury i nakrycia głowy Versaflo™ firmy 3M™, seria S
Kaptury i nakrycia głowy 3M™ Versaflo™ z serii S mają regulowaną więźbę (większość modeli) i miękkie podkładki, dzięki czemu zapewniają doskonałe dopasowanie, stabilność i monitorowanie. Kaptury i nakrycia głowy są wyposażone w szerokie uszczelnienia twarzowe z miękką gumką, co zwiększa komfort i obniża poziom hałasu generowanego przez przepływ powietrza. Więźba wielokrotnego użytku umożliwia użytkownikowi zmianę rozkładu przepływu powietrza wewnątrz kaptura i dopasowanie go do indywidualnych potrzeb.