Ochrona przed upadkiem
3M oferuje wszystko, czego potrzeba do pracy na wysokościach. Poznaj bogaty asortyment niezawodnego, komfortowego i innowacyjnego sprzętu wysokiej jakości oraz rozwiązań zabezpieczających przed upadkiem: elementy kotwiczące, uprzęże, łączniki, sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny, przenośne i stałe, poziome i pionowe systemy linowe, sprzęt do ciasnych przestrzeni, profesjonalne usługi szkoleniowe i nie tylko.
Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat ochrony przed upadkiemNaszą misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań. Właśnie dlatego zatrudniamy zespół inżynierów specjalistów, którzy udzielają porad na temat oceny ryzyka, rozwoju projektu oraz najodpowiedniejszych rozwiązań do pracy na wysokościach, w zależności od potrzeb.
W firmie 3M łączymy innowacje techniczne i doświadczenie z pasją do wytwarzania produktów najwyższej jakości. Systemy ochrony przed upadkiem 3M™ to nowy, wyższy poziom bezpieczeństwa pracowników w postaci sprawdzonych i cieszących się zaufaniem produktów i rozwiązań DBI-SALA® oraz Protecta®. Rozwiązania te obejmują innowacyjne uprzęże, ściągacze linowe, elementy kotwiczące, poziome systemy linowe, systemy dostępu, sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny, rozwiązania do ciasnych przestrzeni, a także wszelkie środki ochrony indywidualnej niezbędne do ochrony przed upadkiem i nie tylko!
Spełniamy najbardziej rygorystyczne światowe standardy, w tym standard CE i ANSI, co daje maksymalną swobodę i poczucie bezpieczeństwa. Ogranicza nas tylko niebo!
Produkt polecany
System żurawika o krótkim zasięgu DBI-SALA®
System wysoko wydajnego żurawika o krótkim zasięgu 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętych jest wykonany z lakierowanego proszkowo aluminium i ma modułową konstrukcję, co ułatwia transport i przechowywanie. System jest regulowany, co zapewnia elastyczność podczas montażu. Produkt posiada certyfikaty zgodności z normami EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 oraz spełnia wymogi dyrektywy 2006/42WE w sprawie maszyn do obsługi materiałów.
Materiały
System żurawika o krótkim zasięgu DBI-SALA®
Uprząż ratownicza 3M™ DBI-SALA® Delta™ to jedna z naszych najpopularniejszych uprzęży z wygodną wyściółką, ergonomicznym dopasowaniem, lekkimi sprzączkami i wytrzymałym pasem. Trójkątny układ uniemożliwia zaplątanie, tworząc zarazem konstrukcję ułatwiającą założenie uprzęży.
Urządzenie samohamowne z wciągarką DBI-SALA® Sealed-Blok™
Urządzenie samohamowne z wciągarką 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zostało zaprojektowane do użytku w najtrudniejszych warunkach. Posiada wszystkie cechy standardowych produktów Sealed-Blok™ oraz 3-kierunkową wciągarkę. Wytrzymała konstrukcja jest odporna na korozję dzięki stalowym płytom i aluminiowej obudowie. Produkty Sealed-Blok™ od wielu lat sprawdzają się jako element systemu ochrony przed upadkiem w branży wydobycia ropy naftowej i gazu, w systemach zamkniętych, w środowisku morskim i brudnym oraz w oczyszczalniach ścieków.
Statyw D - 3M™ Protecta®
Jeśli chodzi o możliwość dostępu/ratunku w ciasnych przestrzeniach, podstawą jest sprzęt, który działa perfekcyjnie i szybko. Lekki, przenośny, aluminiowy statyw Protecta® doskonale nadaje się do asekuracji wejścia i wyciągania ludzi z ciasnych przestrzeni. Można z łatwością przemieszczać go między lokalizacjami, a do rozłożenia statywu wystarczy jedna osoba. Wystarczy zamontować jedno lub dwa urządzenia mechaniczne, takie jak wciągarka lub 3-kierunkowa automatycznie zwijana lina, i jest gotowy do pracy. Nasze statywy mają przydatne funkcje, takie jak blokowanie nóżek, prosty system regulacji, uchwyt do szybkiego montażu oraz odporne na poślizg podkładki pod nóżki.