Czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Bezpieczeństwo i czystość spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa zakładu to pewność dla pracowników i kontrahentów podczas ich wizyt.
Nasze rozwiązania gwarantują najwyższe parametry i jakość, pomagając w upraszczaniu zadań związanych z utrzymaniem czystości i konserwacją.
Sprzątanie komercyjne
Dla tych, którzy wymagają najwyższych standardów czystości i higieny, 3M oferuje rozwiązania w zakresie wszelkich potrzeb związanych z utrzymaniem czystości.
Wiodące rozwiązania naszej marki nie tylko dokładnie czyszczą podłogi i inne powierzchnie, ale również przeciwdziałają odkładaniu się brudu. A ponieważ pracują ciężej i dłużej, Ty możesz zadbać o nieskazitelny wizerunek swojej firmy, zmniejszając obciążenie personelu sprzątającego i budżetu.
Bezpieczeństwo w zakładzie
Poślizgnięcia, potknięcia i rozlane płyny to częste problemy w miejscu pracy. Tego rodzaju zdarzenia mają miejsce codziennie, zagrażając bezpieczeństwu personelu i gości odwiedzających zakład. Niski poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy może obniżać wydajność personelu, negatywnie wpływać na renomę przedsiębiorstwa i, w konsekwencji, także na zyski.
Wszyscy wiemy, jak istotny jest stan podłóg dla bezpieczeństwa każdego zakładu. Firma 3M przygotowała kompleksową ofertę produktów zwiększających bezpieczeństwo, z którymi podłogi w Twojej firmie będą bezpieczne, czyste i estetyczne, bez nadwyrężania budżetu.
Produkt polecany
Mata 3M™ Nomad™ Ultra Clean 4300
Mata jednorazowego użytku przeznaczona do zbierania zanieczyszczeń na podłodze. Składa się z 40 arkuszy pokrytych klejem dociskowym. Zabezpiecza czyste obszary, w których czystość i higiena mają krytyczne znaczenie. Pomocna w uzyskaniu certyfikacji ISO14644-1 klas 4–8 dla pomieszczeń czystych.
Mata antyzmęczeniowa 3M™ Safety-Walk™ 5270E
Specjalne spiralne włókna winylowe zapewniają większy komfort i zmniejszają uczucie zmęczenia poprzez równomierny i stały nacisk. Profilowany wierzch maty zapewnia wysoki współczynnik tarcia, przeciwdziałając poślizgnięciom. Solidna powłoka wierzchnia jest odporna na tłuste zabrudzenia. Od mało do średnio intensywnego użytku przemysłowego. Czarne brzegi.
Taśma antypoślizgowa 3M™ Safety-Walk™, seria 600
Doskonała do umieszczania wewnątrz, pod spodem i wokół maszyn do wychwytywania kapiących cieczy. Bardzo chłonna i nieziarnista, dzięki czemu nie uszkadza sprzętu w zakładzie. Każde opakowanie jest w stanie wchłonąć ponad 140 litrów cieczy i zawiera 100 podkładów. Te wysoko wydajne maty sorpcyjne są zabezpieczone z jednej strony tkaniną, co zwiększa ich wytrzymałość i pomaga w utrzymaniu czystości. Podkład o wygodnych wymiarach umożliwia szybkie rozłożenie materiału sorpcyjnego w miejscu wycieku. Podkłady mogą także służyć jako powierzchnia robocza w razie ryzyka wycieku lub jako materiał do wycierania.
Podkłady chłonne 3M™
Doskonałe do umieszczania wewnątrz, pod spodem i wokół maszyn do wychwytywania kapiących cieczy. Bardzo chłonne i nieziarniste, przez co nie uszkadzają sprzętu w zakładzie. Każde opakowanie jest w stanie wchłonąć ponad 140 litrów cieczy i zawiera 100 podkładów. Te wysoko wydajne maty sorpcyjne są zabezpieczone z jednej strony tkaniną, co zwiększa ich wytrzymałość i pomaga w utrzymaniu czystości. Podkład o wygodnych wymiarach umożliwia szybkie rozłożenie materiału sorpcyjnego w miejscu wycieku. Podkłady mogą także służyć jako powierzchnia robocza w razie ryzyka wycieku lub jako materiał do wycierania.
Dwustronny pad podłogowy Scotch-Brite™ Clean & Shine
Nabłyszcza czyszczone powierzchnie. Przy regularnym korzystaniu podłogi wyglądają jak polerowane bez konieczności polerowania. Przy użyciu niskoobrotowej szorowarki i wody lub neutralnego detergentu usuwa ślady i zabrudzenia szybciej niż tradycyjne pady, a także jest bardziej trwały (do 40 000 m2). Pomaga utrzymać błyszczące podłogi przy mniejszym nakładzie czasu, wysiłku i sprzętu.
Materiały
Spray do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej 3M™
Doskonały do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, chromu, laminowanego plastiku i aluminium. Formuła nabłyszczająca czyści bez smug i śladów, jest odporna na odciski palców i maskuje powierzchowne niedoskonałości. Przyjemny, limonkowy zapach.