Okulary
Ochrona oczu
Bezpieczeństwo i stylowy design
Wybór modelu
Firma 3M oferuje wysokiej jakości okulary ochronne, które chronią oczy, a przy tym zapewniają maksymalny komfort użytkowania i wyróżniają się ciekawym wzornictwem. Nasi inżynierowie dołożyli wszelkich starań, aby poziom komfortu noszenia i walory wizualne naszych okularów były równie wysokie jak oferowany standard ochrony. |
|
Aby okulary ochronne zapewniały ostrość widzenia na poziomie spełniającym kryteria opracowane dla poszczególnych typów wykonywanej pracy, właściwości refrakcyjne soczewki muszą przekraczać wymagany poziom minimalny. Soczewki dzielą się na trzy klasy. Klasa optyczna 1 dotyczy stałego użytkowania i pracy przy szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie widzenia; klasa optyczna 2 jest przeznaczona do pracy przy średnich wymaganiach w zakresie widzenia; a klasa optyczna 3 ma zastosowanie w trudnych warunkach pracy bez szczególnych wymagań w zakresie widzenia (tylko w wyjątkowych przypadkach i nie do stałego użytku). Istotne są także zniekształcenia, czyli dystorsje optyczne, różniące się efektami. Dystorsje mogą być sferyczne, pryzmatyczne, cylindryczne i astygmatyczne. Wspomniane wyżej klasy optyczne i powiązany z nimi okres użytkowania są zależne od dystorsji. Dystorsje sferyczne są przypisywane klasie optycznej 1, dystorsje pryzmatyczne i cylindryczne klasie optycznej 2, a dystorsje astygmatyczne klasie optycznej 3. |
Odpowiednie dopasowanie
Jakość wykonania i odpowiednie dopasowanie mają ogromne znaczenie. Czynniki te przekładają się na komfort użytkowania, który z kolei istotnie wpływa na to, czy personel rzeczywiście korzysta z wymaganych środków ochrony osobistej w codziennej pracy. Należy też pamiętać, że nieprawidłowo dopasowane okulary mogą nie być w stanie zabezpieczyć oczu przed urazami. |
|
Mimo że bieżące standardy, np. BS 7029:1999, sugerują uwzględnienie dopasowania okularów, nie ma szczegółowych wytycznych na temat oceny dopasowania. Ocena na podstawie rozmiaru i elementów podlegających regulacji nie zawsze jest odpowiednia do ustalenia dopasowania i bezpieczeństwa środków ochrony oczu. Innowacyjny System Dopasowania Okularów 3M™ to prosta metoda w 6 krokach umożliwiająca ocenę dopasowania. |
Szkolenia
Firma 3M oferuje szeroką gamę narzędzi i oprogramowania wspomagających szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i stosowania środków ochrony osobistej (PPE) w miejscu pracy.
W firmie 3M jesteśmy przekonani, że edukacja jest kluczem do ochrony. Ważne jest, aby zarówno kierownicy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i sami pracownicy zdawali sobie sprawę z występujących w miejscu pracy zagrożeń i wiedzieli, jak się przed nimi chronić. Aby im to ułatwić, uwzględniliśmy w naszej ofercie szereg szkoleń dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów.
Możemy zorganizować szkolenie na miejscu, korzystając z krążącej po całej Unii Europejskiej przyczepy Safety Caravan. Do dyspozycji są również nasze zespoły serwisowe dysponujące szeroką wiedzą fachową z zakresu BHP.
Produkt polecany
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™, seria 400X
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 400X mają konstrukcję bezramkową oraz szerokie zauszniki, zapewniające ochronę po bokach. Często użytkowane są w połączeniu z nausznikami. Zauszniki z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT) dopasowują się do głowy użytkownika, zapewniając mu bezpieczne, a zarazem komfortowe dopasowanie. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zsunięcia się okularów przy wykonywaniu ruchów głową. Profilowana osłona brwi komfortowo opiera się na czole, zapewniając dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami. Miękki nosek zapewnia komfortowe dopasowanie. Okulary dostępne są z 7 rodzajami soczewek.
Okulary ochronne Solus™ firmy 3M™, seria 1000
Zamglone soczewki mogą być źródłem frustracji, ale i kłopotów. Zdejmowanie okularów w celu wytarcia soczewek naraża oczy na potencjalnie niebezpieczne uderzenia i kontakt z odłamkami. Okulary ochronne 3M™ Solus™ z serii 1000 mają odporną na zaparowanie powłokę Scotchgard™, która pomaga widzieć wyraźniej przez dłuższy czas – ze względu na dłuższy czas ochrony przed zaparowaniem w porównaniu z tradycyjnymi powłokami. Powłoka 3M™ Scotchgard™ Protector chroni przed zaparowaniem dłużej niż tradycyjne powłoki, nawet do 25 cykli mycia wodą.* *Na podstawie wewnętrznych testów 3M, polegających na umyciu okularów wodą z kranu, a następnie poddaniu ich testowi według normy EN168.
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™, seria 3700
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ z serii 3700 są przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne. Posiadają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym i technologią Pressure Diffusion Temple (PDT), dzięki czemu zapewniają idealne dopasowanie. Miękki nosek gwarantuje komfort użytkowania. Soczewki z poliwęglanu z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lub zaparowaniem 3M™ Scotchgard™ zwiększają trwałość i polepszają widzenie. Dostępne w trzech wariantach kolorystycznych zauszników, w siedmiu wersjach soczewek, w tym również z zaciemnianymi soczewkami IR.
3M™ GoggleGear™ Safety Goggles 500 Series
Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 500 o niskim profilu, z regulowanym paskiem, pośrednim przepływem powietrza, z powłoką 3M™ Scotchgard™ Protector chroniącą przed zaparowaniem i zarysowaniami.