Rozwiązania 3M dla branży farmaceutycznej
Rozwiązania z zakresu BHP dla branży farmaceutycznej.
3M oferuje pracownikom służby zdrowia środki ochrony indywidualnej do użytku w złożonym świecie produkcji farmaceutycznej.
Podstawowe procesy i zadania produkcji farmaceutycznej:
Aktywny składnik farmaceutyczny
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków ochrony indywidualnej pomagają liderom z zakresu BHP łagodzić ryzyko w miejscu pracy, związane z kontaktem z silnymi aktywnymi składnikami farmaceutycznymi, zapewniając poziom ochrony sięgający wartości dopuszczalnego narażenia zawodowego (OEL) poniżej 1 μg/m3.
Przygotowywanie i pakowanie
Innowacyjne środki ochrony indywidualnej, odpowiadające na zagrożenia dla BHP podczas przygotowywania i pakowania produktów farmaceutycznych.
Konserwacja i utrzymanie czystości
Środki ochrony indywidualnej zapewniające ochronę przed zagrożeniami w miejscu pracy dla osób odpowiedzialnych za dekontaminację i utrzymanie czystości w pomieszczeniach czystych lub produkcyjnych z zastosowaniem inwazyjnych środków, takich jak kwas nadoctowy czy nadtlenek wodoru.
NAJPOPULARNIEJSZE ZAGROŻENIA PRZY PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ:
- NARAŻENIE DRÓG ODDECHOWYCH
- NARAŻENIE NA HAŁAS
- KONTAKT ZE SKÓRĄ
- OBRAŻENIA OCZU I TWARZY
- PRACA NA WYSOKOŚCIACH
- ZAPŁON
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800
Inteligentne i intuicyjne cechy półmaski ochronnej wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800 sprawiają, że jest prosta, komfortowa i niezawodna w użyciu. Nowa seria 3M™ Secure Click™ umożliwia szybkie łączenie wkładu z filtrem. Zasada działania jest podobna do pasów bezpieczeństwa. Wystarczy wsunąć jedną końcówkę w drugą, aż do kliknięcia, aby mieć pewność, że filtry i wkłady zostały prawidłowo przymocowane.
System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-800
TR-800 to bezpieczny system ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza z linii Versaflo™. W połączeniu z rodziną nagłowi, filtrów i akcesoriów Versaflo™ TR-800 zapewnia ochronę przed wieloma rodzajami gazów i cząstek stałych. Użytkownik ma zapewniony maksymalny komfort za sprawą możliwości wyboru trzech ustawień prędkości przepływu i kontroli napływu powietrza.
Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom
Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom chronią słuch, jednocześnie umożliwiając komunikację za sprawą wstępnie zaprogramowanych środowisk komunikacyjnych, umożliwiających przebicie się przez niebezpieczny hałas.
Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ Express™
Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ Express™ mają rozpoznawalną, żółto-niebieską kolorystykę i piankową końcówkę, której kształt i rozmiar gwarantują komfortowe dopasowanie. Zatyczki obniżają poziom hałasu o 28 dB i posiadają higieniczny uchwyt do wkładania.
Okulary ochronne SecureFit™ firmy 3M™, seria 400
Okulary 3M™ SecureFit™ z serii 400 mają konstrukcję bezramkową oraz szerokie zauszniki, zapewniające ochronę po bokach. Często użytkowane są w połączeniu z nausznikami. Zauszniki z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT) dopasowują się do głowy użytkownika, zapewniając mu bezpieczne, a zarazem komfortowe dopasowanie. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zsunięcia się okularów przy wykonywaniu ruchów głową. Profilowana osłona brwi komfortowo opiera się na czole, zapewniając dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami. Miękki nosek zapewnia komfortowe dopasowanie. Okulary dostępne są z 7 rodzajami soczewek.
Elektroniczny system testujący do sterylizatorów parowych 3M™ Electronic Test System (ETS)™
ETS jest prostym w użyciu, elektronicznym urządzeniem testowym, które dostarcza kompleksowe, obiektywne, niezależne informacje o krytycznych zmiennych w analizowanym procesie sterylizacji parowej. ETS stanowi innowacyjną alternatywę dla tradycyjnego pakietu testowego Bowie-Dicka i testów pochodnych.
Mata 3M™ Nomad™ Ultra Clean 4300
Mata jednorazowego użytku przeznaczona do zbierania zanieczyszczeń na podłodze. Składa się z 40 arkuszy pokrytych klejem dociskowym. Zabezpiecza czyste obszary, w których czystość i higiena mają krytyczne znaczenie. Pomocna w uzyskaniu certyfikacji ISO14644-1 klas 4–8 dla pomieszczeń czystych.
Taśmy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i ostrzegania
Taśmy do wszelkich zastosowań. Bez względu na to, czy chcesz oznakować ścianę, rurociąg, czy rampę załadunkową 3M posiada w ofercie produkt o odpowiedniej trwałości, elastyczności i kolorystyce umożliwiającej usprawnienie pracy, zapewnienie bezpieczeństwa czy poprawę wyglądu fabryki lub magazynu.
- Do stref o małym i dużym natężeniu ruchu
- Ułatwiają wyznaczanie i zmianę ciągów komunikacyjnych
- Szybkie i łatwe w użyciu
- Jednoelementowe oznaczenia i łatwość usuwania z wielu powierzchni
- Długotrwała widoczność i odporność na ścieranie