Firma VWR przedstawia produkty firmy 3M z zakresu ochrony słuchu
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Będąca kluczowym partnerem strategicznym firmy VWR ds. środków ochrony osobistej i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa firma 3M z pasją podchodzi do tematu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych we wszystkich sektorach przemysłowych i wszystkich środowiskach pracy.
Firma 3M, jako światowy autorytet w kwestii rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów z zakresu ochrony słuchu, wprowadziła do swojej oferty znakomite narzędzia i usługi, które pomogą usprawnić naszym klientom cały proces – od analizy hałasu, przez dobór środków ochrony, aż po kontrolę skuteczności ich stosowania.
Za pomocą tej nowej platformy można pobrać te nowe narzędzia i usługi, uzupełniając tym samym ofertę firmy VWR dotyczącą środków ochrony osobistej.
|
ZATYCZKI DO USZU | ||||
Produkt 3M | (kliknij, aby zamówić w naszym sklepie internetowym) Opis |
Jednorazowe/ wielokrotnego użytku |
Możliwości | Tłumienie hałasu w dB (SNR) |
![]() |
Zatyczki do uszu 3M™, rolowane Standardowe, jednorazowe, do stosowania w warunkach długiej ekspozycji |
Jednorazowe |
Wykrywalne przez wykrywacze metali/ |
od 28 dB do 39 dB |
![]() |
Zatyczki do uszu 3M™, z uchwytem Ekonomiczne i higieniczne rozwiązanie z zakresu ochrony słuchu – bez konieczności rolowania |
Jednorazowe/ |
Wersja ze sznurkiem / różne kolory |
od 28 dB do 35 dB |
![]() |
Uformowane zatyczki do uszu 3M™, wielokrotnego użytku Praktyczne, wielokrotnego użytku, w zamykanym opakowaniu lub etui |
Wielokrotnego użytku |
Ze sznurkiem / wykrywalne przez wykrywacze metali / przezroczyste / niski poziom tłumienia |
od 20 dB do 35 dB |
![]() |
Zasobnik na zatyczki firmy 3M™ Najprostszy sposób na udostępnienie zatyczek do uszu 3M szerszemu gronu użytkowników |
|||
NAUSZNIKI / ZATYCZKI DO USZU NA PAŁĄKU | ||||
![]() |
Doskonałe rozwiązanie w warunkach użytkowania w trybie przerywanym i w warunkach ograniczonej ekspozycji na hałas |
Wielokrotnego użytku |
Wiele pozycji / różne kształty kapsułki / niski poziom tłumienia |
od 23 dB do 26 dB |
![]() |
Nauszniki 3M™ PELTOR™, seria X Wszystkie modele dostępne w wersji na opasce lub na kasku.Ulepszony element dystansujący zapewnia lepsze tłumienie. |
Wielokrotnego użytku |
Na opasce / |
od 26 dB do 28 dB |
![]() |
Nauszniki Peltor™, seria X |
Wielokrotnego użytku |
Na opasce / kasku |
od 26 dB do 28 dB |
![]() |
Nauszniki Peltor™, seria X |
Wielokrotnego użytku |
Na opasce / kasku |
od 34 dB do 35 dB |