Systemy wiader do pomieszczeń czystych
Plastikowy sprzęt czyszczący do pomieszczeń czystych jest dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym wiadrem. Wiadro i wyciskarka są wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku (polipropylen). Wiadro posiada skalę w litrach, wózek posiada ruchome rolki. Na życzenie dostępny jest alternatywny model z płaską wyciskarką.
Zalecamy stosowanie wkładek do wiader w celu łatwiejszego transportu płynów i odpadów poza obszarami kontrolowanymi. Naświetlane promieniami gamma, pakowane pojedynczo.
Systemy wiader – Plastik
Dokonaj wyboru z listy produktów i zawęź wybór, używając dostępnych cech...