Wiadra do cleanroomów, systemy
Sprzęt czyszczący ze stali nierdzewnej do cleanroomów
Wiadra jeżdżące w wersji pojedynczej lub podwójnej. Autoklawowalne akcesoria (mogą zostać rozłożone na poszczególne części), posiadają projekt zgodny z GMP.
Możliwość stosowania sprzętu czyszczącego w pomieszczeniach czystych zagwarantowana jest dzięki długoterminowym testom praktycznym. Dostępne z mopem oraz uchwytem. Wszystkie wersje z płaskim wyciskaczem ES-CR Ringo. Może być opcjonalnie wyposażony w jednostkę do czyszczenia powierzchni. Dodatkowe akcesoria lub adaptacje specyficzne dla produktu dostępne są na życzenie.
Systembox EasyMop GMP®
Opatentowany system MopJump z elementem możliwym do przemieszczenia, pozwala na łatwą impregnację mopa oraz bezdotykowe podnoszenie. EasyMop GMP® Systembox nadaje się dla 10 mopów. Potrójne uszczelnienie zapewnia, że wiadro jest zamknięte. Mopy MicroSicuro CR/A wykonane są ze specjalnej przędzy, przez co nadają się do stosowania w cleanroomach (ISO 5). Materiał opracowany jest specjalnie do sposobu impregnacji.
System jezdny EasyMop GMP jest wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z GMP, ze specjalnymi kołami (możliwość sterylizacji w autoklawie), maksymalnie 4 wiadra.
Systemy pojedynczych lub podwójnych wiader
Dokonaj wyboru z listy produktów i zawęź wybór, używając dostępnych cech...