Waciki
Waciki służą do czyszczenia powierzchni w krytycznych, ale trudno dostępnych obszarach produkcyjnych. Pełnią one również istotną rolę, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, w walidacji procedur czyszczenia.
Szeroka gama wacików:
- Różne rozmiary
- Różne materiały (uchwytu/końcówki)
- O różnej funkcjonalności (chłonności, emisji cząstek i jonów)
- Także w wersji z możliwością usuwania ładunków elektrostatycznych
- Wszystkie waciki można poddawać sterylizacji w autoklawie
Zestaw do walidacji czyszczenia z analizą OWO
Zestawy do walidacji czyszczenia z analizą OWO (ogólnego węgla organicznego) zostały zaprojektowane, aby ułatwić pobieranie próbek do walidacji czyszczenia w przemyśle farmaceutycznym. Mogą one być używane z analizatorami Sievers, Tekmar Dohrman oraz Anatel A 2000 do pomiaru OWO. Zestaw zawiera elementy do pobierania próbek z 12 lub 72 różnych obszarów w obszarze produkcji, a także umożliwia sprawny transport próbek z produkcji do laboratorium przy minimalnym ryzyku zanieczyszczenia.
Fiolki są wykonane, analizowane i certyfikowane do zawartości OWO poniżej 10 ppb przez firmę Eagle Picher i wykazują niskie wartości OWO w próbach zerowych. Świadectwa analizy zapewniają identyfikowalność partii produkcyjnych. Zestaw zawiera również etykiety, co ułatwia odpowiednią identyfikację próbek w miejscu ich pobierania.
Charakterystyka wacików:
- Materiał: poliester tkany
- Niska emisja cząstek
- Odczepiany uchwyt pozwala łatwo wprowadzić końcówkę do fiolki przy minimalnym zanieczyszczeniu
- Dobra chłonność
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w celu zapewnienia sterylnych warunków podczas pobierania próbek
- Możliwość zamówienia dodatkowego zestawu wacików TOC (TX 714K)
- Dostępne także z długim uchwytem (TX 761K)
Waciki
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...