Specjalne akcesoria do pomieszczeń cleanroom
Prace związane z czyszczeniem wymagają nie tylko ściereczek do usuwania zanieczyszczeń i cząstek, ale również szeregu dodatkowych akcesoriów:
ochronne maty absorbujące (z powierzchnią o niskiej pylności, wysoce absorpcyjnej warstwie wewnętrznej i nieprzepuszczającej dolnej warstwie). Wykonanie z 3 warstw umożliwia bezpieczne rozlewanie cytostatyków oraz zapewnia bezpieczeństwo, gdy dojdzie do ich rozlania, nawet przed żrącymi środkami chemicznymi. Podkład wykonany z antypoślizgowego polietylenu utrzymuje maty na miejscu. Maty płasko przylegają do powierzchni, nawet po zmoczeniu.
czyściki ułatwiają bezpieczne czyszczenie trudno dostępnych miejsc, znajdujących się w wózkach, regałach, przewodach/rurach w cleanroomach lub środowiskach kontrolowanych. W celu zwiększenia absorpcji, dostępne są również czyściki wypełnione pianką.
Akcesoria specjalne
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...