Poziom zaawansowania 3: Zaawansowane zastosowania, w których wymagana jest wysoka czułość
Chroń najcenniejsze próbki i dbaj o spójne, odtwarzalne wyniki nawet w najbardziej wymagających analizach
Produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ o poziomie zaawansowania 3 pakowane są w pomieszczeniach czystych w celu ochrony przed wpływem otoczenia. Zawierają minimalne ilości/stężenia metali, substancji ekstrahowalnych i wymywalnych. Dzięki temu konsekwentnie gwarantują czułość i selektywność nawet przy najbardziej wymagających analitach.
Jeśli dążysz do maksymalnej wydajności stosowanych metod analizy, a jednocześnie chcesz zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa i integralności próbek, nasze produkty o poziomie zaawansowania 3 spełnią te potrzeby. Wybierz produkt oznaczony trzema „falami”.
W przypadku analitów podatnych na adsorpcję na powierzchni szkła warto wypróbować naszą technologię szkła GOLD, opracowaną specjalnie pod kątem wymagających analitów polarnych, a także fiolki silanizowane i wkładki.
Oferta obejmuje fiolki Thermo Scientific™ SureStop™, które – w połączeniu z zatyczkami AVCS™ 9 mm – gwarantują optymalne uszczelnienie w każdej sytuacji. System złożony z fiolki SureStop™ i zatyczki AVCS™ został specjalnie opracowany, aby wyeliminować problemy związane z zakrętkami gwintowanymi (wykrzywienie i odkształcenie zakrętki, przemieszczenie lub wypchnięcie przegrody). Pomaga to zapobiegać odparowywaniu próbek i niepowodzeniu podczas iniekcji.
Septy dostępne w ramach asortymentu o poziomie zaawansowania 3 mają najwyższy stopień czystości dzięki usunięciu wszystkich substancji lotnych o niskiej i średniej temperaturze wrzenia. Dzięki temu uzyskano najniższe stężenie substancji ekstrahowalnych i wymywalnych w asortymencie. W ramach asortymentu o tym poziomie zaawansowania dostępne są także opcje z miękką septą, które zapewniają optymalne działanie i ochronę nawet najbardziej delikatnych igieł o największej średnicy oraz igieł z włóknem wykorzystywanych w analizach techniką SPME. Oferta obejmuje także septy o wysokiej odporności na temperaturę.
- Wszystkie produkty o tym poziomie zaawansowania są odpowiednie do analiz metodami GC, HPLC/UHPLC, dla masy nominalnej, oraz analiz o wysokiej rozdzielczości dla pomiarów masy dokładnej (HR-AM).
- Objętości od 0,2 ml do 20 ml, odpowiednie do niewielkich próbek np. w analizach typu headspace.
- Asortyment produktów o poziomie zaawansowania 3 obejmuje zestawy LC/GC Certified, MSCERT i MSCERT+.
Certyfikacja na zgodność ze specyfikacją
- Wszystkie fiolki Thermo Scientific™ SureSTART™ są weryfikowane pod względem wymiarów.
- Zautomatyzowana kontrola optyczna i przy pomocy przyrządów pomiarowych zapewnia prawidłowość kluczowych wymiarów i tolerancji.
- Zgodność z odpowiednimi wymogami farmakopei amerykańskiej, europejskiej i japońskiej.
- Spójna jakość, brak wad
Identyfikowalność partii
- 100% identyfikowalność w całym procesie produkcyjnym
- Na życzenie dostępny certyfikat zgodności dla określonego numeru partii
Produkty o poziomie zaawansowania 3 obejmują:
Fiolki/zamknięcia SureSTART™
-
Standardowe 2 ml Szkło: oranżowe/przezroczyste
Zatyczka zaciskowa 2 ml/ Zatyczki zaciskowe 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Zakrętka 2 ml (standardowa i SureSTOP™)/Zakrętka 9 mm Zatyczki AVCS™
Zatyczka zatrzaskowa 2 ml/ Zatyczki zatrzaskowe i zaciskowe 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
-
Szkło klasy GOLD: fiolki ze szkła oranżowego/przezroczystego i wkładki
Zakrętki i zatyczki zaciskowe 2 ml klasy GOLD (standardowe i SureSTOP™)/ Zakrętki 9 mm AVCS™ z zatyczkami zaciskowymi 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Wkładki 2 ml klasy GOLD
-
Mikrofiolki do próbek <2 ml
Mikrofiolki z zatyczką zaciskową <2 ml/ zatyczki zaciskowe 11 mm
Mikrofiolki z zakrętką <2 ml/ zakrętki 9 mm
Mikrofiolki z zakrętką, pełen odzysk, 1,5 ml/ zakrętki 9 mm
Mikrofiolki z zakrętką, wysoki odzysk, 1,7 ml/ zakrętki 9 mm
Mikrofiolki TPX z zakrętką 0,02 ml/ zakrętki 9 mm
Mikrofiolki z zatyczką zatrzaskową <2 ml/ zatyczki zatrzaskowe i zaciskowe 11 mm
Mikrofiolki z zatyczką zatrzaskową 1,5 ml, pełen odzysk, <2 ml/ zatyczki zatrzaskowe i zaciskowe 11 mm
Mikrofiolki z zatyczką zatrzaskową, wysoki odzysk, <2 ml/ zatyczki zatrzaskowe i zaciskowe 11 mm
-
Wkładki
-
Szkło do analiz typu headspace
Zatyczka zaciskowa 6, 10, 20 ml/Zatyczki zaciskowe 20 mm (blacha ocynowana i aluminium)
-
Zestawy fiolka/ zatyczka z septą
Certyfikowane do analiz HPLC &GC zestawy fiolek z zakrętką/ zatyczką:
zakrętka 2 ml/zatyczki 9 mm (obejmują fiolki SureSTOP™/ zatyczki AVCS™)
Certyfikowane do analiz MS zestawy fiolek z zakrętką/zatyczką:
zakrętka 2 ml/zatyczki 9 mm (obejmują fiolki SureSTOP™/ zatyczki AVCS™)
Certyfikowane do analiz MS, wstępnie oczyszczone zestawy fiolek z zakrętką/zatyczką:
opcje zakrętek 0,2; 1,5 i 2 ml (obejmują fiolki SureSTOP™/ zatyczki AVCS™)
Certyfikowane do analiz TOC zestawy z zakrętką/ zatyczką:
certyfikowane zakrętki 40 ml/ zamknięcia 24 mm
Certyfikowane zestawy z zakrętką/ zatyczką:
szkło 0,2; 2 ml (także SureStop™) lub TPX i polipropylen lub zatyczki AVCS™ z septą z silikonu/PTFE. Dostępne także w wersji trwale połączonej z septą.
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek SureSTART™
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek
Zestawy szczęk zaciskowych do programowalnych elektronicznych stacji zaciskowych o dużej mocy
Elektroniczne zaciskarki i otwieracze do fiolek
Elektroniczne ręczne zaciskarki i otwieracze
Baza akcesoriów do stacji zaciskowej (płyta podstawowa i poprzeczka)
Płytki z dołkami SureSTART™ WebSeal™
Zestawy płytek szklanych wkładanych z matami 96-pozycyjnymi WebSeal™
Płytki i powlekane szkłem mikropłytki WebSeal™
Akcesoria do zestawu SureSTART™ WebSeal™
Maty do płytek 96-dołkowych WebSeal™: zestawy silikon/PTFE
Płytki 96-dołkowe, fiolki i zestawy akcesoriów Webseal™
Zestawy płytek z dołkami i statywów WebSeal™ z PP
Zestawy płytek wkładanych z przezroczystego szkła WebSeal™ z indywidualnymi zamknięciami
Oznaczone kodami kreskowymi płytki z dołkami WebSeal™ do systemów Thermo Scientific™ Vanquish™