Nauki biomedyczne
Innowacyjne produkty przeznaczone do użytku na wszystkich etapach pracy z próbką w pracowni biomedycznej – od jej przygotowania przez przenoszenie aż po separację, które umożliwią wiarygodną identyfikację i charakterystykę próbek.
Kolumny LC MAbPac™ RP
Przeznaczone do analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb) oraz ich fragmentów i wariantów, koniugatów przeciwciał z lekami (ADC), białek pegylowanych i białek dwuswoistych z użyciem metod HPLC w układzie faz odwróconych (RP) i LC/MS.
Kolumny LC MAbPac™ SCX-10
Przeznaczone do wysokorozdzielczej i wysokowydajnej analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb) i ich wariantów. Użycie unikatowej, nieporowatej żywicy pelikularnej zapewnia możliwość separacji wariantów mAb różniących się zaledwie jedną naładowaną resztą.
Kolumny MAbPac™ SEC-1
Przeznaczone do wysokorozdzielczej separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb), w tym monomerów, agregatów oraz fragmentów Fab i Fc uzyskanych w wyniku proteolizy.
Kolumny MAbPac™ HIC-10
Kolumna krzemionkowa o wysokiej rozdzielczości przeznaczona do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i pokrewnych substancji biologicznych metodą oddziaływań hydrofobowych.
Kolumny HPLC MAbPac™ HIC-20
Służą do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) oraz ich fragmentów i utlenionych wariantów metodą chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Unikalne właściwości chemiczne tej kolumny krzemionkowej zapewniają wysoką rozdzielczość i selektywność.
Kolumny HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Przeznaczone do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i koniugatów przeciwciał z lekami (ADC). Kolumny są wypełnione nieporowatymi cząstkami polimeru o średnicy 5 μm i właściwościach hydrofilowych, z butylową grupą funkcyjną.
Kolumny LC GlycanPac™ AXR-1
Wysokosprawna kolumna chromatograficzna na bazie krzemionki, która umożliwia separację z użyciem technik mieszanych, tj. kombinacji parametrów takich jak ładunek, struktura izomeru i rozmiar.
Kolumny DNAPac™ RP
Szukasz rozwiązania, które zapewni Ci doskonałe wyniki separacji oligonukleotydów w układzie faz odwróconych? Kolumna ta została opracowana specjalnie pod kątem analizy oligonukleotydów i dwuniciowych fragmentów DNA/RNA metodą LC-UV lub LC-MS.