Poziom zaawansowania 2: Analizy o wysokiej przepustowości, gdy liczą się solidność i odtwarzalność
Przygotuj się do analiz o wysokiej przepustowości w środowiskach regulowanych w zgodzie z przepisami
Wybierz produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ z oferty o poziomie zaawansowania 2, a zyskasz wysoką jakość danych i płynny przebieg analiz o dużej przepustowości przy wykorzystaniu systemów GC, HPLC/UHPLC, a także systemów MS z pojedynczym lub potrójnym kwadrupolem. Fiolki o poziomie zaawansowania 2 sprawdzają się w rutynowych zastosowaniach w analizach QA/QC, gdzie stężenia analitów mogą osiągać lub są zbliżone do granicy wykrywalności metody. Produkty odznaczają się bardzo niską zawartością metali, substancji ekstrahowalnych i wymywalnych. Dzięki zaawansowanym parametrom spełniają niezbędne wymogi regulacyjne. Są certyfikowane na zgodność ze specyfikacją, aby zagwarantować precyzję wymiarów fizycznych i zgodność z autosamplerami.
Jeśli potrzebujesz produktów do rutynowych analiz, nasze produkty o poziomie zaawansowania 2 są idealnym wyborem. Wybierz produkt oznaczony dwiema „falami”.
Oferta produktów o poziomie zaawansowania 2 obejmuje zestawy (także zgodne z wymogami EPA i przeznaczone do pomiarów scyntylacyjnych), fiolki, zatyczki, wkładki, septy i korki.
- Wszystkie produkty o tym poziomie zaawansowania sprawdzają się w analizach metodami GC, HPLC/UHPLC i spektrometrii masowej (MS)
- Objętości od 0,3 ml do 20 ml, odpowiednie do niewielkich próbek np. w analizach typu headspace
Certyfikacja na zgodność ze specyfikacją
- Wszystkie fiolki Thermo Scientific™ SureSTART™ są weryfikowane pod kątem wymiarów, aby zapewnić zgodność z autosamplerem
- Zautomatyzowana kontrola optyczna i przy pomocy przyrządów pomiarowych zapewnia prawidłowość kluczowych wymiarów i tolerancji
- Zgodność z wymogami farmakopei amerykańskiej, europejskiej i japońskiej
- Spójna jakość, brak wad
Identyfikowalność partii
- 100% identyfikowalność w całym procesie produkcyjnym
- Na życzenie dostępny certyfikat zgodności dla określonego numeru partii
Produkty o poziomie zaawansowania 2 obejmują:
Fiolki/zamknięcia SureSTART™
-
Szkło: oranżowe/przezroczyste
Zakrętka 2 ml
Zatyczka zatrzaskowa 2 ml/ Zatyczki zatrzaskowe i zaciskowe 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Zatyczka zaciskowa 2 ml/ Zatyczki zaciskowe 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Mikrofiolki 1,7 ml z zakrętką – wysoki odzysk
Zakrętki AVCS™ 9 mm
-
Wkładki
-
Szkło do analiz headspace: oranżowe/ przezroczyste
Zatyczka zaciskowa 10 ml
Zatyczka zaciskowa 20 ml
Zatyczki zaciskowe 20 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Septy 20 m (do fiolek 10+20 ml)
Zakrętka 4 ml
Zakrętki 13 mm
Zakrętka 10 ml
Zakrętka 20 ml
Zakrętki precyzyjne 18 mm
-
Zestawy fiolka/ zatyczka z septą
Certyfikowane na zgodność ze specyfikacją zestawy fiolka SureSTOP™/ zatyczka AVCS™ 2 ml
Certyfikowane przez EPA zestawy fiolka/zatyczka
Certyfikowane na zgodność ze specyfikacją zestawy złożone z fiolki 20 ml ze szkła przezroczystego i zabezpieczonych od góry zakrętek 24 mm, do pomiarów scyntylacyjnych
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek SureSTART™
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek
Zestawy szczęk zaciskowych do programowalnych elektronicznych stacji zaciskowych o dużej mocy
Elektroniczne zaciskarki i otwieracze do fiolek
Elektroniczne ręczne zaciskarki i otwieracze
Baza akcesoriów do stacji zaciskowej (płyta podstawowa i poprzeczka)
Płytki z dołkami, maty, taśmy uszczelniające i aplikatory ręczne SureSTART™
Certyfikowane płytki WebSeal™, plastikowe, niepowlekane, niesterylne
Maty i taśmy uszczelniające WebSeal™, niesterylne