Kolumny Avantor® ACE® do HPLC i UHPLC
Avantor® jest producentem serii obojętnych chemicznie kolumn Avantor® ACE® do UHPLC/HPLC. Fazy Avantor® ACE® zostały opracowane z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań usprawniających konstrukcję faz stacjonarnych do LC, co zapewnia większą selektywność i niezawodność całego procesu oraz eliminuje obawy związane z obniżoną stabilnością.
Fazy stacjonarne marki Avantor® ACE® mają pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stają każdego dnia specjaliści chromatografii. W ofercie dostępne są jedyne w swoim rodzaju fazy C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 i SuperPhenylHexyl oraz szeroki asortyment faz 100 Å i 300 Å. Sprawdź, w jaki sposób kolumny Avantor® ACE® mogą usprawnić analizy chromatograficzne w Twoim laboratorium.
NOWOŚĆ! Kolumna Avantor® ACE® Excel Glycan
NOWOŚĆ! Kolumna Avantor® ACE® Excel Oligo
Fazy stacjonarne Avantor® ACE
• 17 różnych selektywnych fazy stacjonarnych opartych na całkowicie porowatej, obojętnej krzemionce
• Dodatkowe 2 fazy stacjonarne oparte na technologii cząstek stałych o rozszerzonym zakresie pH
• 7 rozmiarów cząstek o długości od 30 mm do 300 mm
• Wybór identyfikatora kolumny od 0,075 mm do 30 mm
Zestawy Avantor® ACE® Method Development Kits
Zestawy Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną selektywność, a przy tym wydajne i niezawodne podejście do opracowywania najlepszej możliwej metodyki UHPLC/HPLC. Opracowane na bazie chemicznie obojętnej, wysokosprawnej krzemionki fazy Avantor® ACE® korzystają z najnowszych rozwiązań usprawniających konstrukcję faz stacjonarnych LC, co zapewnia większe możliwości wyboru selektywności i eliminuje obawy o niższą stabilność i mniejszą niezawodność całego procesu.
Avantor® ACE® HILIC
Kolumny ACE® HILIC zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem chromatografii HILIC i są szczególnie przydatne w procesie rozdzielania substancji polarnych. Kolumny te są dostępne w trzech zastrzeżonych wersjach zróżnicowanych pod kątem fazy (HILIC-A, HILIC-B i HILIC-N), które pozwalają uzyskać powtarzalne i pomyślne wyniki chromatografii HILIC z wykorzystaniem systemowego podejścia do opracowywania najlepszej możliwej metodyki.
Avantor® ACE: Zestawy do ustalania warunków analizy HPLC, zawierające oprogramowanie Chromsword®
Rozwiązuj trudności w ustalaniu warunków analizy HPLC systematycznie i skutecznie, używając kolumn Avantor® ACE oraz oprogramowania Chromsword 5.1 Lite. Zestaw do ustalania warunków analizy HPLC składa się z 6 faz o różnej selektywności oraz oprogramowania Chromsword 5.1 Lite z licencją na 6-miesięczną aktywację wraz z mozliwością korzystania ze wsparcia technicznego. Idealne rozwiązanie dla wprowadzenia ulepszonej metody analitycznej w Twoim labotratorium.
Baza wiedzy Avantor® ACE®
Jesteśmy specjalistami z zakresu chromatografii, a naszym zadaniem jest opracowywanie rozwiązań spełniających wymagania osób pracujących w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, na uniwersytetach, w szpitalach, instytutach badawczych, agencjach rządowych oraz firmach zajmujących się ochroną środowiska i kontrolą procesów.
Cieszymy się reputacją firmy oferującej doskonałej jakości produkty w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy też fachowe wsparcie techniczne i serwis posprzedażny.
Swoją wiedzą specjalistyczną dzielimy się za pośrednictwem bazy wiedzy Avantor® ACE®.
Pobierz kompletny przewodnik na temat zastosowań kolumn Avantor® ACE® | Kontakt z działem wsparcia technicznego |