SureSTART – fiolki i płytki z dołkami do autosamplerów
Trzy poziomy zaawansowania o zróżnicowanym przeznaczeniu i charakterystyce umożliwiają wybór właściwego produktu™ SureSTART™ bez najmniejszych trudności.
Więcej materiałów eksploatacyjnych w ramach budżetu
Dodatkowe korzyści dzięki rabatom ilościowym – im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz.
Gwarancja jakości, wydajności i zgodności
Zgodność ze wszystkimi aktualnie dostępnymi markami aparatów do analiz HPLC/UHPLC lub GC. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu jako dostawca fiolek i płytek z dołkami SureSTART™ może konsekwentnie oferować certyfikowane produkty zgodne z rygorystycznymi wymogami jakości.
Mamy wszystko pod kontrolą dzięki ofercie innowacyjnych, opatentowanych produktów, które minimalizują parowanie próbek, a także ofercie starannie dobranych artykułów zapewniających bezpieczeństwo próbek i niski stopień adsorpcji związków. Teraz z łatwością spełnisz wymogi wszystkich obowiązujących przepisów.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach SureSTART™ do obsługi próbek:
Dlaczego warto wybrać produkty SureSTART – 5 powodów
Wysoka wydajność, powtarzalność i dokładność wyników.
Najlepsza analiza zaczyna się od właściwych produktów do przepływu pracy
Dowiedz się więcej o SureSTART
Poziom zaawansowania 1: Codzienne analizy, zgodność z wymogami chromatografii.
Odpowiednie do procesów QA/QC z wykorzystaniem podstawowych detektorów innych niż MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD lub FPD.
Poziom zaawansowania 2: Analizy o wysokiej przepustowości, gdy liczą się solidność i odtwarzalność.
Odpowiednie do rutynowych procesów QA/QC z wykorzystaniem technologii MS. Do analiz związków w stężeniach o wysokim lub niskim poziomie wykrywalności.
Poziom zaawansowania 3: Zaawansowane zastosowania, w których wymagana jest wysoka czułość.
Odpowiednie do wymagających procesów w badaniach naukowych opartych o technologię MS. Stężenia związków na poziomie lub w pobliżu granicy wykrywalności metody.