Poziom zaawansowania 1: Codzienne analizy, związki o łatwo wykrywalnych stężeniach.
Oferta dopasowana do potrzeb w zakresie chromatografii
Znajdź odpowiednią fiolkę do analiz chromatograficznych. Produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ o poziomie zaawansowania 1 przeznaczone są do codziennych analiz chromatograficznych. Są to korzystne cenowo rozwiązania kompatybilne ze wszystkimi rodzajami aparatów do analiz metodami GC i HPLC/UHPLC. Jeśli wykonujesz analizy na obecność związków i oznaczenia ilościowe, korzystając z technik UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD lub FPD, nasze produkty o poziomie zaawansowania 1 są idealnym rozwiązaniem – szukaj wyrobów oznaczonych pojedynczą „falą”.
Oferta produktów o poziomie zaawansowania 1 obejmuje szeroką gamę fiolek (szkło, plastik, <2 ml, 2 ml i analizy headspace). Wśród produktów o tym poziomie zaawansowania dostępny jest także szeroki asortyment zatyczek standardowych i trwale połączonych z septą, doskonałych do autosamplerów zrobotyzowanych. Potrzebujesz korków do probówek? Znajdziesz je w oferowanym asortymencie.
- Pakowane w materiał dobrany i przebadany pod kątem czystości
- Wszystkie produkty o tym poziomie zaawansowania sprawdzają się w analizach metodami GC i HPLC/UHPLC
Certyfikacja na zgodność ze specyfikacją
- Wszystkie fiolki Thermo Scientific™ SureSTART™ są weryfikowane pod względem wymiarów, aby zapewnić zgodność z autosamplerem
- Zautomatyzowana kontrola optyczna i przy pomocy przyrządów pomiarowych zapewnia prawidłowość kluczowych wymiarów i tolerancji
- Zgodność z odpowiednimi wymogami farmakopei amerykańskiej, europejskiej i japońskiej
- Spójna jakość, brak wad
Identyfikowalność partii
- 100% identyfikowalność w całym procesie produkcyjnym
- Na życzenie dostępny certyfikat zgodności dla określonego numeru partii
Produkty o poziomie zaawansowania 1 obejmują:
Fiolki/ zamknięcia SureSTART™
-
Szkło: oranżowe/przezroczyste
Zakrętka 2 ml/ Zakrętki 9 mm
Zatyczka zaciskowa 2 ml/ Zatyczki zaciskowe 11 mm (stal magnetyczna i aluminium)
Zatyczka zaciskowa, analiza headspace, 20 ml/ zatyczki 20 mm
-
Mikrofiolki plastik: polipropylen (PP) do próbek <2 ml
Zakrętka 2 ml PP/ Zakrętki 9 mm
Zatyczka zatrzaskowa 2 ml PP/ Zatyczki: zatrzaskowa 11 mm i zaciskowa 11 mm
-
Korki
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek SureSTART™
Zaciskarki, otwieracze i szczypce do zdejmowania zatyczek
Zestawy szczęk zaciskowych do programowalnych elektronicznych stacji zaciskowych o dużej mocy
Elektroniczne zaciskarki i otwieracze do fiolek
Elektroniczne ręczne zaciskarki i otwieracze
Baza akcesoriów do stacji zaciskowej (płyta podstawowa i poprzeczka)
Płytki z dołkami, maty, taśmy uszczelniające i aplikatory ręczne SureSTART™
Płytki z dołkami WebSeal™: plastikowe, niepowlekane, niesterylne, badane pod kątem chromatografii
Maty i taśmy uszczelniające WebSeal™, niesterylne, z aplikatorami ręcznymi