Wzorce lepkości
Nowa oferta certyfikowanych, dokładnych oraz identyfikowalnych wzorców lepkości, których można używać do kalibracji, kontroli, weryfikacji, kwalifikacji lub walidacji lepkościomierzy kinematycznych oraz dynamicznych (zarówno ręcznych, jak i automatycznych).
- Produkowane i certyfikowane zgodnie z normą ASTM D2162 przy użyciu lepkościomierzy Ubbelohde Master
- Każdy wzorzec jest certyfikowany pod względem lepkości kinematycznej (mm2/s,cSt), lepkości dynamicznej (cP) oraz gęstości (g/ml) w zakresie temperaturowym
- Estetyczne i bezpieczne opakowanie o poj. 500 ml
- Wyprodukowane z wysokiej jakości stabilnych olejów oraz dodatków
- Certyfikaty analizy oraz karty charakterystyki dla każdej wyprodukowanej partii dostępne online
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wzorce lepkości (cSt): 0,47 do 20°C, 0,45 do 25°C, 0,41 do 37,78°C, 0,4 do 40°C | 500 ml | 85067.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 0,74 do 20°C, 0,7 do 25°C, 0,61 do 37,78°C, 0,6 do 40°C | 500 ml | 85068.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 1,3 do 20°C, 1,2 do 25°C, 1 do 37,78°C, 0,97 do 40°C, 0,87 do 50°C | 500 ml | 85069.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 20 do 20°C, 16 do 25°C, 11 do 37,78°C, 10 do 40°C, 7,5 do 50°C | 500 ml | 85070.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 320 do 20°C, 230 do 25°C, 110 do 37,78°C, 98 do 40°C, 61 do 50°C | 500 ml | 85071.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 3300 do 20°C, 2300 do 25°C, 1100 do 37,78°C, 940 do 40°C, 560 do 50°C | 500 ml | 85072.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 58 000 do 20°C, 36 000 do 25°C, 10 000 do 40°C, 4900 do 50°C | 500 ml | 85073.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 30 do 20°C, 24 do 25°C, 15 do 37,78°C, 14 do 40°C, 10 do 50°C | 500 ml | 85074.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 400 do 20°C, 300 do 25°C, 160 do 37,78°C, 140 do 40°C, 90 do 50°C | 500 ml | 85075.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 4900 do 20°C, 3500 do 25°C, 1600 do 37,78°C, 1400 do 40°C, 30 do 50°C | 500 ml | 85076.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 100 000 do 20°C, 64 000 do 25°C, 18 000 do 40°C, 8500 do 50°C | 500 ml | 85077.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 2,9 do 20°C, 2,6 do 25°C, 2,1 do 37,78°C, 2 do 40°C, 1,7 do 50°C | 500 ml | 85078.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 790 do 20°C, 580 do 25°C, 280 do 37,78°C, 250 do 40°C, 160 do 50°C | 500 ml | 85079.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 7900 do 20°C, 5800 do 25°C, 2800 do 37,78°C, 2500 do 40°C, 1500 do 50°C | 500 ml | 85080.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 59 do 20°C, 47 do 25°C, 27 do 37,78°C, 25 do 40°C, 18 do 50°C | 500 ml | 85081.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 88 do 20°C, 66 do 25°C, 35 do 37,78°C, 32 do 40°C, 21 do 50°C | 500 ml | 85082.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 980 do 20°C, 710 do 25°C, 340 do 37,78°C, 310 do 40°C, 190 do 50°C | 500 ml | 85083.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 6,7 do 20°C, 5,8 do 25°C, 4,2 do 37,78°C, 4 do 40°C, 3,2 do 50°C | 500 ml | 85084.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 19 000 do 20°C, 12 000 do 25°C, 4000 do 37,78°C, 3400 do 40°C, 1700 do 50°C | 500 ml | 85085.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 1400 do 20°C, 1000 do 25°C, 470 do 37,78°C, 410 do 40°C, 250 do 50°C | 500 ml | 85086.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 110 do 20°C, 87 do 25°C, 48 do 37,78°C, 44 do 40°C, 30 do 50°C | 500 ml | 85087.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 28 000 do 20°C, 17 000 do 25°C, 6000 do 37,78°C, 5100 do 40°C, 2500 do 50°C | 500 ml | 85088.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 14 do 20°C, 12 do 25°C, 8 do 37,78°C, 7,5 do 40°C, 5,8 do 50°C | 500 ml | 85089.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 210 do 20°C, 160 do 25°C, 83 do 37,78°C, 75 do 40°C, 50 do 50°C | 500 ml | 85090.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 2600 do 20°C, 1800 do 25°C, 850 do 37,78°C, 750 do 40°C, 450 do 50°C | 500 ml | 85091.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 43 do 20°C, 34 do 25°C, 20 do 37,78°C, 18 do 40°C, 13 do 50°C | 500 ml | 85092.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 550 do 20°C, 400 do 25°C, 200 do 37,78°C, 180 do 40°C, 110 do 50°C | 500 ml | 85093.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 8400 do 20°C, 5300 do 25°C, 1900 do 37,78°C, 1600 do 40°C, 810 do 50°C | 500 ml | 85094.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 4,4 do 20°C, 3,9 do 25°C, 3 do 37,78°C, 2,9 do 40°C, 2,4 do 50°C | 500 ml | 85095.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 10 do 20°C, 8,7 do 25°C, 6 do 37,78°C, 5,7 do 40°C, 4,4 do 50°C | 500 ml | 85097.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 160 do 20°C, 120 do 25°C, 60 do 37,78°C, 54 do 40°C, 35 do 50°C | 500 ml | 85098.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 1800 do 20°C, 1300 do 25°C, 590 do 37,78°C, 520 do 40°C, 310 do 50°C | 500 ml | 85099.260E | ||||
Wzorce lepkości (cSt): 41 000 do 20°C, 25 000 do 25°C, 8000 do 37,78°C, 6700 do 40°C, 3200 do 50°C | 500 ml | 85100.260E |