Wzorce gęstości
182 wzorców gęstości do użycia w różnych temperaturach (15°C, 20°C, 25°C, 40°C, 50°C, 60°C, 80°C)
Szeroka gama wzorców gęstości zgodnych z normą ASTM D1480-12 przeznaczonych do pomiarów gęstości lub gęstości względnej (ciężar właściwy) z użyciem piknometru Bingham.
- Duża dokładność
- Zweryfikowana przy użyciu piknometru Bingham
- Wszystkie produkty przetestowano zgodnie z normą ASTM D1480-12
- Spójne, identyfikowalne, certyfikowane
- Certyfikat analizy oraz karty charakterystyki dostępne online
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Wzorzec gęstości, 0,6960 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85140.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7073 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85141.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7184 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85142.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7298 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85143.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7411 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85144.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7524 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85145.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7721 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85146.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,7933 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85147.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,8168 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85148.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,8428 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85149.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,8715 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85150.180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,9135 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85151,180E | |||
Wzorzec gęstości, 0,9514 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85152.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,0040 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85153.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,0337 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85154.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,0828 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85155.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,1661 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85156.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,3318 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85158.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,5820 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85160.180E | |||
Wzorzec gęstości, 1,7495 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85161.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,0846 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85163.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,2568 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85164.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,4261 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85165.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,6055 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85166.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,7588 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85167.180E | |||
Wzorzec gęstości, 2,9418 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85168.180E | |||
Wzorzec gęstości, 3,1140 g/ml w temp. 15°C | 100 ml | 85169.180E |