Odczynniki do oznaczania wody metodą Karla Fischera
Przeznaczone dla chemików analitycznych, którzy zawsze potrzebują precyzyjnych informacji dotyczących zawartości wody
Oferta ta obejmuje cały zakres odczynników wolumetrycznych i kulometrycznych do oznaczania wody metodą Karla Fischera.
- Niezawodne: szybkie działanie i stabilne punkty końcowe zapewniające dokładne wyniki za każdym razem
- Bezpieczne: niska toksyczność i brak zawartości pirydyny
- Spójne: porównywalne z produktami innych wiodących marek
- Praktyczne: długi okres przydatności do użycia
- Dostępne w szklanych butelkach o pojemności 1 l i 500 ml
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem | 1 l | 85452.290E | |||
Rozpuszczalnik (podłoże robocze), do stosowania ze wszystkimi odczynnikami TitrANT | 1 l | 85453.290E | |||
Rozpuszczalnik Combi Solvent E (podłoże robocze na bazie etanolu) | 1 l | 85454.290E | |||
Rozpuszczalnik tłuszczowy CM, odczynnik niepolarny (podłoże robocze) do niepolarnych substancji, olejów i tłuszczów | 1 l | 85455.290E | |||
Rozpuszczalnik tłuszczowy HM, odczynnik niepolarny (podłoże robocze) do niepolarnych substancji, olejów i tłuszczów | 1 l | 85456.290E | |||
Przyspieszacz z metanolem (podłoże robocze) do przyspieszania jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF, do stosowania z odczynnikami CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Rozpuszczalnik (ropa naftowa), podłoże robocze, do miareczkowania w przypadku olejów | 1 l | 85458.290E | |||
Rozpuszczalnik acetonowy, podłoże robocze, jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów | 1 l | 85459.290E | |||
Rozpuszczalnik Solvent E, podłoże robocze na bazie etanolu | 1 l | 85460.290E | |||
Rozpuszczalnik Solvent CM (podłoże robocze) do miareczkowania w przypadku olejów | 1 l | 85461.290E | |||
Rozpuszczalnik Solvent OIL (podłoże robocze) do miareczkowania w przypadku olejów | 1 l | 85462.290E | |||
Odczynnik CombiNORM 5K do jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem K | 1 l | 85463.290E | |||
Rozpuszczalnik K (podłoże robocze) do jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów, do stosowania z odczynnikami CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, na bazie etanolu, 2 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, na bazie etanolu, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem E | 1 l | 85469.290E | |||
Odczynnik kulometryczny AG do komór z przesłoną lub bez niej | 1 l | 85470.290E | |||
Odczynnik kulometryczny CG | 1 l | 85471.130E | |||
Odczynnik kulometryczny A do komór z przesłoną | 1 l | 85472.260E | |||
Odczynnik kulometryczny E, na bazie etanolu, do komór z przesłoną lub bez niej | 1 l | 85473.260E | |||
Odczynnik kulometryczny AD do komór bez przesłony | 1 l | 85474.260E | |||
Odczynnik kulometryczny AG-H do stosowania z węglowodorami długołańcuchowymi, do komór z przesłoną lub bez niej | 1 l | 85475.260E | |||
Odczynnik kulometryczny A OVEN do stosowania w piecu, do komór z przesłoną lub bez niej | 1 l | 85476.260E | |||
Odczynnik kulometryczny OIL do stosowania z olejami, do komór z przesłoną | 1 l | 85477.260E | |||
Odczynnik kulometryczny K do stosowania z ketonami, do komór z przesłoną | 1 l | 85478.260E | |||
Odczynnik kulometryczny CG-K do stosowania z ketonami | 1 l | 85479.130E |