Wzorce temperatury topnienia
Do precyzyjnej kalibracji urządzeń
Gama produktów obejmujących 10 wzorców temperatury topnienia, począwszy od benzofenonu (t.t. od +47 do +49°C) do antrachinonu (t.t. od +283 do +286°C)
- Większość produktów z tej oferty dostępna jest w opakowaniach po 1 g
- Niezawodne, dokładne, łatwe w użyciu
- Niepewność pomiaru do ±0,3°C
- Możliwość stosowania z dowolnym urządzeniu do pomiaru temperatury topnienia
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenon, t.t. = 47–49°C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nNitrotoluen, t.t. = 52–54°C | 1 g | 85102.001E | |||
Wanilina, t.t. = 81–83°C | 1 g | 85103.001E | |||
Kwas benzoesowy, t.t. = 121–123°C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetyna, t.t. = +133–135°C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Kwas salicylowy, t.t. = 158–160°C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanilamid, t.t. = 164–166°C | 1 g | 85107.001E | |||
Kofeina, t.t. = 235–238°C | 1 g | 85108.001E | |||
Karbazol, t.t. = 243–247°C | 1 g | 85109.001E | |||
Antrachinon, t.t. = 283–286°C | 1 g | 85110.001E | |||
Zestaw wzorców temperatury topnienia (sulfanilamid, kofeina, wanilina) | 3 g | 85111.003E | |||
Zestaw wzorców temperatury topnienia, benzofenon (47–49°C), kwas benzoesowy (121–123°C), antrachinon (283–286°C) | 3 g | 85112.003E | |||
Zestaw wzorców temperatury topnienia, wanilina (81–83°C), fenacetyna (134–136°C), kofeina (235–237°C) | 3 g | 85113.003E |