Rozpuszczalniki do analiz Ultra LC-MS
Nowe rozpuszczalniki do analiz metodą LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® zapewniające najwyższą jakość chromatografii UHPLC-MS
Rozpuszczalniki do analiz metodą LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® zostały przetestowane specjalnie pod kątem wykorzystania w analizie gradientowej UHPLC z detekcją UV oraz analizie MS z jonizacją dodatnią i ujemną.
- Przetestowane specjalnie pod kątem chromatografii UHPLC-MS z bardzo małym dryfem w analizie gradientowej UHPLC
- Wysoka czystość zapewniająca bardzo niską granicę wykrywalności w każdym trybie wykrywania z analizą UHPLC
- Testowanie w trybie dodatniej i ujemnej jonizacji we wszystkich analizach MS
- Niski poziom jonów nieorganicznych i jonów metali zapewniający wysoką czułość widmową
- Niska linia bazowa gradientu i najwęższe i najspójniejsze specyfikacje
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitryl ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA do analiz LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitryl ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA do analiz LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanol ≥ 99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA do analiz LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanol ≥ 99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA do analiz LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |