Substancje i odczynniki chemiczne
Firma VWR produkuje różnego rodzaju odczynniki chemiczne, aby optymalnie dostosować się zastosowań, w których są wykorzystywane. 98% produktów jest dostępnych w magazynie i charakteryzuje się gwarantowanymi właściwościami zgodnymi z ich specyfikacją. Kliknij poniżej, aby zamówić kopię katalogu odczynników chemicznych firmy VWR.
Nasze odczynniki są optymalnie dopasowane do zastosowań, w których są wykorzystywane.
- Rozpuszczalniki do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
- Rozpuszczalniki do klasycznych analiz ACS, Reag. Analar NORMAPUR
- Rozpuszczalniki i odczynniki do chromatografii cieczowej ze spektrometrem masowym (LC-MS)
- Rozpuszczalniki do spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
- Chromatografia gazowa
- Rozpuszczalniki bezwodne
Wysokiej jakości odczynniki nieorganiczne obejmują kwasy, alkalia, sole i wskaźniki. W tym zakresie produktów innowacje najczęściej polegają na wprowadzeniu nowatorskiego opakowania. Na przykład coraz więcej naszych kwasów produkowanych jest w butelkach z polietylenu dużej gęstości (HDPE), które są praktycznie nietłuczące, lekkie i łatwe w przenoszeniu, a jednocześnie charakteryzują się tymi samymi właściwościami i okresem użytkowania, co szklane opakowania.
Specjalne odczynniki przeznaczone do stosowania w różnych technikach, takich jak: metoda Karla Fischer, metoda Kjeldahla, miareczkowanie oraz analiza śladowa metali (łącznie z przygotowaniem próbek).
Firma VWR pomaga utrzymać laboratorium w czystości i bez wycieków!
VWR Chemical Grades
All of our ranges for different methods and applications are classified by quality grade from the highest purity for instrument analysis to reagents for general laboratory use
Grade / Quality | Main applications / characteristics |
HiPerSolv® CHROMANORM® | HPLC and LC-UV |
HiPerSolv® CHROMANORM® for preparative | HPLC preparative applications |
HiPerSolv® CHROMANORM® LC-MS | LC-MS |
PESTINORM® | GC/GLC: ECD, PND, GC-MS applications including pesticide residue analysis |
SpectrosoL® / SPECTRONORM® | UV, IR or NMR Spectroscopy |
ARISTAR® /NORMATOM® | High purity solvents, acids, reagents and standards for metal trace analysis (IC, AAS, ICP-OES or ICP-MS) |
Anhydrous solvents | Organic synthesis |
Analar® NORMAPUR® ACS, Reag PH EUR | Analytical grade reagents according to ACS and Reag PH EUR specifications for analytical purposes |
AVS® TITRINORM® / ConvoL® NORMADOSE® | Ready to use/ concentrated solutions of analytical reagents for volumetric titration and calibration |
PH EUR and USP reagents | Range of standards and solutions specified in the Ph EUR for laboratory use |
Calibration standards certified reference materials | For equipment calibration ( conductivity, flash point, refractive index, viscosity, colour, UV-VIS…) |
Pharmacopoeia grade products | Products for pharmaceutical or biopharmaceutical production |
GPR RECTAPUR® | Reagents for general laboratory use |
LABWASH® | Cleaning products for manual or automatic washing |
TECHNICAL, TechniSolv® | Reagents with limited specifications for general laboratory use |
Indicators papers, strips, rolls, dyes including DOSATEST® and Rota® | Test and PH papers dyes, dry and in solution |
Photometric tests | Powder pillows and reagents for environmental applications |
Electran | Electrophoresis reagents |
For microbiology | Ready to use and dehydrated culture media for microbiological applications |
Q Path® | For cytological and histological use |
Gurr® | Stains and dyes for microscopy, Reagents for classical haematology, cytology and histology |
Prośba o przesłanie katalogu odczynników chemicznych firmy VWR