Pełna oferta wzorców ICP-MS w zakresie 10 mg/l
68 jednopierwiastkowych wzorców ICP-MS do kalibracji analizy metali śladowych
Szeroki zakres jednopierwiastkowych wzorców ICP-MS w zakresie 10 mg/l dostarczanych z wszechstronnym certyfikatem analizy (zgodność z normami NIST, laboratorium kontrolne z akredytacją ISO 17025 guide 34).
- Produkowane z kwasów o wysokiej czystości, wody o parametrach zgodnych z normą ASTM i oporności równej 18 MΩ oraz soli o czystości 99,999%
- Oznaczanie roztworu przez miareczkowanie
- Końcowe stężenie weryfikowane względem materiałów referencyjnych opracowanych przez NIST
- Produkowane przez dostawcę z akredytacją ISO 17025 oraz ISO guide 34
- Kompletny certyfikat analizy dostarczany z produktem w osobnej plastikowej torebce
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roztwory wzorcowe aluminium do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Roztwory wzorcowe arsenu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Roztwory wzorcowe antymonu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Roztwory wzorcowe boru do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Roztwory wzorcowe baru do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Roztwory wzorcowe berylu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Roztwory wzorcowe bizmutu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Roztwory wzorcowe wapnia do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Roztwory wzorcowe kadmu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Roztwory wzorcowe ceru do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Roztwory wzorcowe kobaltu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Roztwory wzorcowe chromu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Roztwory wzorcowe cezu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Roztwory wzorcowe miedzi do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Roztwory wzorcowe dysprozu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Roztwory wzorcowe erbu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Roztwory wzorcowe europu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Roztwory wzorcowe galu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Roztwory wzorcowe gadolinu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Roztwory wzorcowe germanu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Roztwory wzorcowe złota do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Roztwory wzorcowe hafnu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Roztwory wzorcowe holmu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Roztwory wzorcowe żelaza do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Roztwory wzorcowe indu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Roztwory wzorcowe irydu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Roztwory wzorcowe lantanu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Roztwory wzorcowe litu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Roztwory wzorcowe lutetu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Roztwory wzorcowe lutetu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Roztwory wzorcowe ołowiu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Roztwory wzorcowe magnezu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Roztwory wzorcowe rtęci do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Roztwory wzorcowe molibdenu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Roztwory wzorcowe niobu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Roztwory wzorcowe neodymu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Roztwory wzorcowe niklu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Roztwory wzorcowe palladu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Roztwory wzorcowe prazeodymu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Roztwory wzorcowe platyny do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Roztwory wzorcowe fosforu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Roztwory wzorcowe potasu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Roztwory wzorcowe rubidu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Roztwory wzorcowe renu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Roztwory wzorcowe rodu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Roztwory wzorcowe rutenu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Roztwory wzorcowe srebra do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Roztwory wzorcowe sodu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Roztwory wzorcowe skandu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Roztwory wzorcowe selenu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Roztwory wzorcowe krzemu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Roztwory wzorcowe samaru do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Roztwory wzorcowe strontu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Roztwory wzorcowe siarki do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Roztwory wzorcowe tantalu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Roztwory wzorcowe terbu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Roztwory wzorcowe telluru do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Roztwory wzorcowe tytanu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Roztwory wzorcowe talu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Roztwory wzorcowe tulu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Roztwory wzorcowe cyny do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Roztwory wzorcowe wolframu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Roztwory wzorcowe uranu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Roztwory wzorcowe wanadu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Roztwory wzorcowe wanadu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Roztwory wzorcowe iterbu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Roztwory wzorcowe cynku do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Roztwory wzorcowe cyrkonu do analiz ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||