Zagęszczanie w próżni
Stężenie próbki jest kluczowe przy tworzeniu nowych substancji Należy unikać utraty zawartości i zanieczyszczenia krzyżowego próbek, wywołanego np. „potrząsaniem”.
Oferta firmy VWR obejmuje szeroki wybór specjalistycznych wyparek próżniowych do procesów syntezy organicznej.
Wyparki próżniowe CentriVap®
Do rozpuszczalników wodnych i próbek kwasowych. Możliwość regulacji temperatury do maks. 100°C w przyrostach co 1°C. Wirniki do każdego rodzaju probówek oraz do płytek z mikrodołkami.