Liofilizacja
Choć podobny do zagęszczania w próżni, proces liofilizacji idzie o krok dalej, obniżając temperaturę próbki do punktu, w którym roztwór zamarza, a rozpuszczalniki są usuwane drogą sublimacji. Stworzone z myślą o wszelkich potrzebach w zakresie liofilizacji w laboratoriach badawczych.
Systemy do liofilizacji, FreeZone®
Kolektory osiągające temperaturę -50°C są dostępne w zakresie pojemności od 1 do 18 litrów. Systemy kaskadowe, z kolektorami o pojemności 2, 5, 4, 5, 6 i 12 litrów osiągają -84°C.