Mieszadła magnetyczne i grzejne
Magnetyczne mieszadła grzejne są jednym z podstawowych elementów wyposażenia laboratorium chemicznego. VWR ma swojej ofercie mieszadła spełniające wszystkie potrzeby.
Mieszadła grzejne VELP®
Cyfrowe i analogowe mieszadła grzejne pozwalają sprostać wszystkim wymogom z zakresu mieszania i grzania. Szybka, stabilna i dokładna termoregulacja (do 370°C) i maksymalne bezpieczeństwo. Prędkość maks. 1700 obr./min