Elektrochemia do laboratoriów, pracy terenowej i procesów technologicznych
Firma VWR w jednym miejscu oferuje wszystko, czego potrzeba w elektrochemii – produkty znanych producentów i przystępną cenowo markę własną, VWR Collection.
Poznaj nasze nowe technologie!
Elektrody pH i ORP do bioprocesów, SteamLine, SI Analytics®, nadają się do sterylizacji
Zaawansowane elektrody o wyjątkowej charakterystyce parametrów, można sterylizować w autoklawie. Odpowiednie do stosowania w wymagających środowiskach (obróbka SIP, czyszczenie CIP).
Kombinowane elektrody pH, ProcessLine, SI Analytics®
Nisko obsługowy czujnik do wymagających zastosowań w branży chemicznej z nośnikami o ekstremalnej sile jonowej, silnie utleniającymi, kwasowymi i zasadowymi.
Czujniki rozpuszczonego tlenu do zastosowań przemysłowych o wysokich wymogach higienicznych, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, elektrochemiczny czujnik tlenowy z membraną z atestem FDA do zastosowań w procesach higienicznych, odporny na sterylizację parową, w autoklawie oraz na czyszczenie w systemach CIP.
Elektrody pH EasyFermPlus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus to produkt do wymagających zastosowań w branży farmaceutycznej i chemicznej. Elektrody emitują stabilne sygnały pomiarowe po sterylizacji parowej, w autoklawie lub w systemie CIP.
Elektrochemia: kompleksowa oferta!
W ofercie VWR znajdziesz wszystkie produkty elektrochemiczne w jednym miejscu. Przekonaj się!