Parowniki rotacyjne
Parowniki rotacyjne służą do skutecznego, a zarazem delikatnego usuwania rozpuszczalników z próbek w procesie parowania, przy obniżonym ciśnieniu atmosferycznym, dzięki któremu rozpuszczalniki wyparowują szybciej w niższych temperaturach.
Parowniki rotacyjne, Heidolph
W przypadku modelu Hei-VAP Core celowo pominięto skomplikowane menu i automatyczne programowanie. Dzięki temu urządzenie jest proste w obsłudze, zapewniając bezpośredni dostęp do parametrów i wyświetlaczy aktywności.