Oznaczanie białka/azotu w próbce
- Metoda Johana Kjeldahla
Wysoki stopień precyzji i uniwersalność sprawiają, że metoda Kjeldahla jest wiodącą metodą oznaczania zawartości azotu w żywności i pasz, a także w próbkach gleby i wody. Może być stosowane w sposób elastyczny, z wykorzystaniem niejednorodnego materiału próbki i dostarcza bardzo wiarygodnych wyników.
- Metoda Jean’a Dumas
W dodatku do metody Kjeldahla, metoda spalania Dumas stała się powszechnie stosowaną techniką referencyjną w oznaczaniu zawartości azotu.
Metoda Dumas to szybka i wygodna alternatywa dla metody Kjeldahla dla prawie wszystkich rodzajów próbek stałych i ciekłych.