Systemy do szybkiej i automatycznej ekstrakcji
Innowacyjny system szybkiej ekstrakcji SOXTHERM® - Gerhardt jest najwyższą jakościowo propozycją wśród wszystkich laboratoryjnych systemów ekstrakcyjnych dostępnych na rynku. Jest szybki, bardzo wszechstronny i może być rozbudowany w dowolnym czasie oraz zapewnia najlepsze rezultaty analizy.
Z SOXTHERM® można przetworzyć do 24 różnych próbek jednocześnie. Urządzenie działa w pełni automatycznie i może być obsługiwane bez nadzoru. Wystarczy wstawić zlewkę ekstrakcyjną i uruchomić – obecność opratora jest zredukowana do minimum. Oprogramowanie sterujące i rejestruje wszystkie dane produkcyjne i urządzenia.
Korzyść: Procesy ekstrakcji w laboratorium są wydajne, udokumentowane i powtarzalne przez cały czas.
Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi lotnych rozpuszczalników zapewniając bezpieczeństwo i ekonomię. Funkcje bezpieczeństwa obejmują również drzwi przednie szklane, które otwierają i zamykają się automatycznie na początku lub na końcu programu oraz podświetlenie zlewek szklanych, które umożliwia łatwą kontrolę wzrokową postępu .