Systemy destylacyjne – oznaczanie substancji lotnych w próbce
Destylacja parowa z bezpośrednią titracją – wynik ilościowy uzyskiwany w najszybszy i najbardziej bezpośredni sposób. Zebrany destylat oznaczany jest poprzez dodanie roztworu miareczkującego i obliczenie wyniku.
Systemy destylacyjne C.Gerhardt VAPODEST® są obecnie najbardziej nowoczesnym i wydajnym systemem do analizy azotu przy użyciu metody Kjeldahla dostępnym na rynku. VAPODEST® jest również idealny do destylacji z parą wodną kwasów lotnych, dwutlenku siarki, TVB-N, jonów amonowych, formaldehydu, fenolu, alkoholów i cyjanków.
Systemy VAPODEST® zostały zaprojektowane z dodatkową funkcjonalnością, aby umożliwić łatwe i wygodne sterowanie analizy Kjeldahla.
- 7 calowy kolorowy wyświetlcz i łatwe menu nawigacyjne
- Programowalne, automatyczne dodawanie wody, NaOH i H₃BO₃
- Programowalny czas destylacji i reakcji
- Programowalna moc pary 10 - 100%
- Programowalne zasysanie pozostałości próbki
- Podświetlane elementy szklane i łatwe czyszczenie powierzchni