Oznaczanie zawartości włókna roślinnego
FIBRETHERM to innowacyjna metoda filtracji z C. Gerhardt do oznaczania włókna surowego, ADF, NDF oraz frakcji ADL w paszach. Stosowanie FIBRETHERM pozwala uniknąć typowych problemów klasycznej metody filtracji przy użyciu złóż filtracyjnych, upraszcza obsługę i trawienie próbek praz zapewnia lepsze i bardziej wiarygodne wyniki analizy.
W metodzie FibreBag, trawienie i filtrowanie prowadzi się w dużym worku filtracyjnym, wykonanym z wysoką precyzją standaryzuje warunki filtracji tak, że są wysoce powtarzalne.