Metoda Jean’a Dumas
System DUMATHERM® dzięki swojej innowacyjności zyskał już miano nieodłącznego elementu wyposażenia laboratoriów oceny jakości żywności i pasz zwierzęcych. Solidny i wydajny system DUMATHERM® zapewnia wyniki referencyjne w sposób czysty, szybki i wysoce powtarzalny.
System DUMATHERM może być wykorzystywany do analizy próbek zarówno stałych jak i ciekłych, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami i procedurami analitycznymi jak §64 LFGB, DIN, AOAC, DIN EN ISO i Gafta.
W DUMATHERM® próbka spalana jest w wysokiej temperaturze, a następnie otrzymane gazy spalinowe są analizowane w urządzeniu.
Oznaczanie białek: mleka i produktów mlecznych, zbóż, jaj i ich przetworów, mięsa i pochodnych, słodu i surowców browarniczych, pasze dla zwierząt, piwa, wina, produktów zbożowych, nasion oleistych, skrobi i wielu innych składników żywności.
Oznaczanie azotu: w glebie, wodzie, dodatkach do gleby, nawozy, moczu, masie celulozowej, papierze, paliwie, tworzywach sztucznych, materiałach wybuchowych, kawie, tytoniu.
Dostępna jest również wersja urządzenia do oznaczeń zawartości węgla, dla próbek gleby lub olejów mineralnych, zalecamy wersję DUMATHERM® CN.
- Granica wykrywalności: 0,01 mg N bezwzględna, 0,02 mg C bezwzględna
- Odchylenie standardowe bezwzględne < 0,3%, dla 150 mg EDTA
- Automatyczne przetwarzana próbka
- Bezpieczna analiza i zwiększona powtarzalność
- Wygodne oprogramowanie sterujące