Elementy jednorazowego użytku Masterflex
Elementy jednorazowego użytku Masterflex
Wybierz niezawodne komponenty spełniające rygorystyczne protokoły sterylizacji
Dzięki jednorazowym produktom Masterflex nie musisz już walidować czyszczenia i sterylizacji zespołów stosowanych w procesach biologicznych. Zakup wstępnie zmontowanego, wysterylizowanego i zwalidowanego systemu przenosi ciężar walidacji na dostawcę. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że Twój dostawca używa wyłącznie najbardziej niezawodnych, markowych produktów i przestrzega ścisłych, starannie opracowanych protokołów w procesie sterylizacji.
Zespoły jednorazowe Masterflex są produkowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Zakład montażowy posiada certyfikat ISO 13485 i jest zgodny z zasadami cGMP. Oferujemy sterylizację promieniowaniem gamma na poziomie 10-6 SAL (Sterility Assurance Level), prawdopodobieństwem przetrwania drobnoustrojów na poziomie jednej milionowej, oraz pełną identyfikowalność partii, która określa miejsce produkcji, datę produkcji i pochodzenie komponentów. Ponadto dostarczamy i prowadzimy całą wymaganą dokumentację, w tym kompletne dokumenty walidacyjne oraz certyfikaty zgodności i sterylności.
Tworzymy zespoły na zamówienie z wykorzystaniem niezawodnych produktów
Złącza
Złącze sanitarne z wtopioną uszczelką
Dodaj kolejną warstwę bezpieczeństwa, aby zapewnić sterylność, zapobiegając skażeniu przy zerowym kontakcie użytkownika z uszczelką. Nie trzeba stosować klejów ani zacisków, aby utrzymać uszczelkę na miejscu.
Szybkozłącza
Szybkozłącza pozwalają na wykonanie i przerwanie połączeń przewodowych bez konieczności oddzielania przewodu od złącza. Dostępne przyłącza – choinkowe, przewodowe, zaciskowe i wciskane.
Złącza luer
Złącza luer są przeznaczone do pracy z mikrotubulami i strzykawkami typu luer. Końcówki przyłączeniowe o standardowych wymiarach umożliwiają wymianę złącz luer, korków i rozdzielaczy.
Złącza choinkowe
Złącza choinkowe wsuwają się w elastyczne przewody. Elastyczność przewodu utrzymuje go na złączu w przypadku instalacji niskociśnieniowych.
Przewody
Puri-Flex®
  • Premium translucent tubing offering lower spallation and longer pump life than silicone
  • Heat-sealable and weldable
  • Ideal for sensitive cell work
Silikon utwardzany platyną
  • Gładka powierzchnia; niższy poziom wiązania białek
  • Mniej potencjalnych substancji wymywalnych
  • Idealne do zastosowań w farmacji i biotechnologii
PharMed BPT®
  • Popularna opcja przewodu nieprzezroczystego do zastosowań w bioprocesach
  • Nietoksyczny, niehemolityczny, możliwość uszczelniania i zgrzewania
  • Zapewnia długą żywotność pompy
PharmaPure®
  • Biokompatybilność podobna do PharMed BPT
  • Długa żywotność przy ciśnieniu ciągłym do 40 psi (2,7 bar)
  • Bardzo niski poziom ściskania i poziom substancji ekstrahowalnych
Chem-Durance® Bio
  • Jeśli potrzebujesz odporności chemicznej i biokompatybilności przy bardzo niskim poziomie ściskania, nie ma lepszego wyboru.
  • Doskonała trwałość i wytrzymałość pod ciśnieniem
Przewody cięte na zamówienie
  • Wybór z szerokiego asortymentu wyrobów
  • Oszczędzaj cenny czas i pieniądze
Czujniki
Czujniki przepływu
  • Stwórz kompletny system czujników przepływu jednorazowego użytku, dostosowany do Twojego zastosowania
  • Idealne do zastosowań jednorazowych i odpowiednie do pomiarów długoterminowych
  • Nieinwazyjna konstrukcja eliminuje kontakt z płynem roboczym
Czujniki ciśnienia
  • Idealne do zastosowań takich jak filtrowanie o przepływie stycznym, filtrowanie krzyżowe, filtrowanie głębokie, monitorowanie bioreaktorów czy chromatografia
  • Czujniki wycenione dla systemów jednorazowego użytku, ale mogą być wykorzystane ponownie
Czujniki temperatury
  • Eliminacja zanieczyszczeń krzyżowych i obszernych protokołów czyszczenia
  • Możliwość sterylizacji za pomocą promieniowania gamma
  • Dokładność wyższa niż ± 0,2°C
Popularne akcesoria
Ratchet Clamps
Durable plastic clamp is autoclavable and will not rust, corrode or distort. Twelve-position ratchet control adjusts from full flow to complete closure. Accepts flexible tubing to 1/2” OD.
Zaciski SaniSure®
Innowacyjny zacisk zapewniający 360-stopniowy docisk połączeń sanitarnych. Spełniają wymogi USP, klasy VI.
Zamknięcie do przewodów o dużej wytrzymałości
Trwały zacisk spełnia wymagania ciśnienia roboczego dużych przewodów. Bardzo wytrzymałe zamknięcie z polisulfonu zapewnia doskonałą trwałość. Możliwość ponownego wykorzystania i odporność na większość chemikaliów.
Barblock
Opis: zapewnia równomierny ścisk w zakresie 360 stopni, co pozwala na bezproblemowe podłączenie do złączek choinkowych. Zapewnia siedmiokrotnie większą wytrzymałość na zaciąganie niż opaski kablowe, bez zaciskania i zniekształcania.
Czas zwiększyć efektywność swojego procesu
  1. To, czego potrzebujesz
    Wybierz spośród tysięcy komponentów. Konfigurujemy, sprawdzamy i pakujemy według specyfikacji klienta.
  2. Kiedy, tego potrzebujesz
    Przestań czyścić i rewalidować swój system. Zarządzamy zapasami klienta i wysyłamy zespoły zgodnie z jego harmonogramem.
  3. Zadzwoń po wycenę już dziś
    Eksperci Masterflex ds. jednorazowych produktów dostarczają ofertę z pełnym schematem, a następnie rzeczywistą próbkę do zatwierdzenia przez klienta.