Kombinezony jednorazowe
Kombinezony jednorazowe stanowią ochronę dla delikatnych produktów jak również użytkowników odzieży. Zaprojektowane są w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniom cząstek.
Jednorazowe kombinezony do pomieszczenia typu cleanroom wykonane są z różnych materiałów (Tyvek, Polipropylen, przepuszczająca powietrze tkanina SMS, Polietylen, Nonwoven, Clean Tough Fabric).
Dostępne są wersje sterylne i niesterylne z gumą przy rękawach oraz kostkach.
Na zapytanie: kombinezony z nakryciem głowy. Nakrycia głowy również dostępne oddzielnie.
Kombinezony
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...