Sterylne roztwory do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach czystych
Roztwory są filtrowane za pomocą filtrów o porach 0,2 µm, nalewane i pakowane w pomieszczeniach czystych. Odbywa się to z zachowaniem aseptyki lub obejmuje sterylizację promieniowaniem na ostatnim etapie procedury.
Detergent obojętny
- Silnie pieniący się płynny detergent o obojętnym pH
- Filtrowany za pomocą filtra o porach 0,2 µm, naświetlany promieniami gamma, podwójnie pakowany
- Dostarczany z certyfikatami składu, napromieniowania i sterylności
- Dostępny w opakowaniach: 100 × 30 ml lub koncentrat 50 × 50 ml
Etanol i izopropanol
- Środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania
- Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej EN 1276, EN 1650 i EN 13697
- Filtrowany za pomocą filtra o porach 0,2 µm, naświetlany promieniami gamma (900 ml) lub nalewany aseptycznie (5 litrów), podwójnie pakowany
- Dostarczany z certyfikatami składu, napromieniowania i sterylności, jeśli dostępne
- Denaturat: 70% etanolu, 30% wody (klasa czystości do iniekcji), skażony izopropanolem
- Alkohol izopropylowy: 70% alkoholu izopropylowego, 30% wody (klasa czystości do iniekcji)
- Dostępny także w formie aerozolu z wodą oczyszczoną
- Dostępny w opakowaniach: 6 × 900 ml w butelkach ze spryskiwaczem, 6 × 1 l w butelkach ze spryskiwaczem
4 × 5 l lub 2 × 5 l w kanistrach, 12 × 300 ml w aerozolu
Środki dezynfekujące o działaniu przetrwalnikobójczym
- Dwuczęściowy system wytwarzający dwutlenek chloru
- Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej EN 1276, EN 1650, CEN 13697 i EN 13704
- Filtrowane za pomocą filtra o porach 0,2 µm, napełniane aseptycznie i podwójnie pakowane
- Dostarczane z certyfikatami składu i sterylności
- Oparte na dwutlenku chloru
- Kompatybilne z amfoterycznymi środkami dezynfekującymi przy stosowaniu naprzemiennym
- Skuteczne przeciwko przetrwalnikom już po 5–8 minutach!
- Dostępne w opakowaniach: koncentrat 25 × (2 × 100 ml),
roztwór gotowy do użytku 4 × (4,9 l + 100 ml)
Amfoteryczne środki dezynfekujące
- Wysoce skuteczne aktywne środki dezynfekujące do powierzchni
- Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej EN 1276, EN 1650 i EN 13697
- Filtrowane za pomocą filtra o porach 0,2 µm, napełniany aseptycznie i podwójnie pakowany
- Dostarczane z certyfikatami składu i sterylności
- Dostępne walidowane metody testowe z użyciem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i miareczkowania
- Kompatybilne ze środkami przetrwalnikobójczymi i środkami dezynfekującymi typu QAC przy stosowaniu naprzemiennym
- Dostępne w opakowaniach: 50 × 50 ml lub 50 × 100 ml w postaci koncentratu
6 × 900 ml w butelkach ze spryskiwaczem, 4 × 5 l lub 2 × 5 l w kanistrach
Środki dezynfekujące na bazie czwartorzędowych związków amonu
- Wysoce skuteczne aktywne środki dezynfekujące do powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amonu
- Filtrowane za pomocą filtra o porach 0,2 µm, napełniane aseptycznie i podwójnie pakowane
- Dostarczane z certyfikatami składu i sterylności
- Wysoce kompatybilne z materiałami różnych typów
- Szeroka gama zastosowań
- Dostępne w opakowaniach: 50 × 25 ml lub 50 × 100 ml w postaci koncentratu
6 × 900 ml w butelkach ze spryskiwaczem, 4 × 5 l lub 2 × 5 l w kanistrach