Studium przypadku: zaprojektowana na zamówienie pompa do urządzeń do nanoszenia powłok UV
Głowica pompy Masterflex® Easy-Load® II zastępuje pompę membranową w urządzeniach powlekających
Sytuacja/wyzwanie
Jeden z głównych producentów urządzeń do aplikacji i utwardzania powłok UV wykorzystywał pompy membranowe do przenoszenia powłok UV na rolki urządzeń powlekających. Pompa membranowa wymagała częstej konserwacji, co zwiększało koszty operacyjne dla użytkowników końcowych. Zadecydowano o zastąpieniu pompy membranowej urządzeniem o innej konstrukcji: dokładniejszym, bardziej niezawodnym i prostszym w eksploatacji.
Indywidualnie opracowane rozwiązanie
Zespół inżynierów w Masterflex we współpracy z klientem przystąpił do opracowywania rozwiązania, które mogłoby zastąpić dotychczas stosowane pompy membranowe. Zespół uznał, że najlepiej sprawdzi się głowica pompy Masterflex® Easy-Load® II dostosowana do potrzeb klienta i używanych przez niego urządzeń powlekających. Zalecono również przewody Norprene® optymalnie pasujące do głowicy.
W głowicy Masterflex Easy-Load II przewody są automatycznie utrzymywane na miejscu bez ręcznej regulacji. Wystarczy napełnić przewody i uruchomić pompę, co skraca czas procesu. Wyposażony w cztery rolki wirnik poprawia parametry ciśnienia i stabilność mechaniczną, jednocześnie redukując pulsację. Pozwala to ograniczyć skoki ciśnienia. Udoskonalona geometria kanału okluzyjnego wydłuża żywotność przewodów.
Przewody Norprene idealnie sprawdziły się w tym procesie, ponieważ są przeznaczone do zastosowań wymagających doskonałej odporności na substancje chemiczne, ciepło, ozon, promieniowanie ultrafioletowe (UV) i bardzo długiej żywotności pomp (przy zastosowaniu trzech optymalnych materiałów).
Zalety rozwiązania
Głowica pompy Masterflex Easy-Load II zapewnia niezawodne dostarczanie płynu w trybie ciągłym przy minimalnych przestojach. Połączenie pompy i silnika okazało się efektywnym kosztowo rozwiązaniem zarówno dla producenta, jak i użytkowników końcowych. Technologia pompy Easy-Load pozwala zaoszczędzić 1–2 godziny w każdym cyklu konserwacji. Przekłada się to na oszczędność rzędu 100–150 USD na godzinę.