Studium przypadku: niestandardowa pompa ICC dla producenta preparatu izotopowego do radioterapii
Adaptacja pompy Ismatec® Reglo® ICC pod kątem wymogów producenta preparatu izotopowego do radioterapii
Sytuacja/wyzwanie
Jeden z głównych producentów preparatów izotopowych do radioterapii zgłosił się do nas z zapytaniem o pompę wyposażoną w 4 niezależnie sterowane kanały. Potrzebny był również niestandardowy system montażowy przystosowany do specyficznej konfiguracji w otoczeniu produkcyjnym.
OEM reglo icc peristaltic pump
Indywidualnie opracowane rozwiązanie
Zadanie przekazano do naszego zespołu inżynierów. Zadecydowano o adaptacji pompy® Reglo® ICC (z niezależnym sterowaniem kanałami) poprzez wyposażenie jej w specjalnie opracowaną płytę montażową. Opracowano kompletny system pompy dostosowany do przekazanej specyfikacji.
Wielokanałowe pompy perystaltyczne Reglo ICC umożliwiają użytkownikowi indywidualne sterowanie natężeniem i kierunkiem przepływu w poszczególnych kanałach. Pompa zapewnia pompowanie w trybie ciągłym lub precyzyjne dozowanie z prędkością do 35 ml/min oraz obsługuje przepływ dwukierunkowy w każdym kanale. Niezależna kalibracja kanałów minimalizuje różnice pomiędzy przewodami, gwarantując wysoką dokładność kalibracji.
Zalety rozwiązania
Specjalnie opracowaną pompę bez problemu zamontowano w obudowie w zakładzie klienta. Dzięki sprawnemu opracowaniu gotowego rozwiązania klientowi udało się dotrzymać harmonogramu wprowadzenia produktu. System montażowy przystosowany do wymagań klienta pozwolił zaoszczędzić 200 USD kosztów robocizny na jednostkę produkcji.