Europejskie standardy ochrony dróg oddechowych
Maski są testowane zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi i posiadają oznaczenie CE.
Wszystkie maski oddechowe posiadają znak CE oraz oznaczenia normy europejskiej i kategorii wydajności.
EN 149:2001+A1:2009: Część twarzowa filtrująca i maski oddechowe na cząstki stałe
- NR Jednorazowe (tylko na jedną zmianę)
- R Wielokrotnego użytku (musi wytrzymać czyszczenie i dezynfekcję)
- Sufiks D Opcjonalny test zatykania dolomitu
- Testowany w dolomicie: Test wykazujący odporność maski na zatykanie się w czasie. Zapewnia to lepszy komfort oddychania i mniejsze zmęczenie pracowników.
EN 405 Zaworowe półmaski filtrujące do gazów i/lub cząstek stałych
EN 140 Półmaski na twarz
EN 136 Maski pełnotwarzowe
EN 137 Niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze z obiegiem otwartym
EN 143 Filtry cząstek stałych
EN 146 Zasilane maski oddechowe, kaptury i hełmy
EN 147 Zasilane maski, maski pełnotwarzowe
EN 270 Dostarczane powietrze, ciężkie obciążenie
EN 371 Gaz i/lub filtry łączone do stosowania przeciwko niskowrzącym związkom organicznym
EN 402 Aparatura ucieczkowa. Aparat oddechowy z maską pełnotwarzową lub ustnikiem
EN 529 Dobór, użytkowanie i pielęgnacja dróg oddechowych
EN 1146 Aparaty ucieczkowe na sprężone powietrze z kapturem
EN 1835 Doprowadzane powietrze, lekkie obciążenie
EN 12941 Zasilane maski oddechowe, kaptury i hełmy
EN 12942 Zasilany maski, maski pełnotwarzowe
EN 14387 Filtry gazowe i oparów
Klasyfikacja filtrów cząstek stałych
FF Filtrująca maska oddechowa na twarz (FFP1 – FFP2 – FFP3)
TM Turbo Mask (tylko dla półmasek lub masek pełnotwarzowych z dopływem powietrza)
TH Turbo Hood (tylko dla kapturów ochronnych lub hełmów z doprowadzeniem powietrza)
Klasa | Poziom filtracji | Przeciek wewnętrzny | APF * |
1 - P1/FFP1 - Do ochrony przed gruboziarnistymi cząstkami stałymi bez określonej toksyczności |
Filtruje co najmniej 80% cząstek unoszących się w powietrzu |
<22% |
4x |
2 - P2/FFP2 - Do ochrony przed stałymi i/lub płynnymi aerozolami zidentyfikowanymi jako niebezpieczne lub drażniące |
Filtruje co najmniej 94% cząstek unoszących się w powietrzu |
<8% |
10x |
3 - P3/FFP3 - do ochrony przed toksycznymi aerozolami stałymi i/lub ciekłymi |
Filtruje co najmniej 99% cząstek unoszących się w powietrzu |
<2% |
20x |
* APF spodziewany wskaźnik ochrony (Assigned Protection Factor)
Klasyfikacja dla filtrów gazowych i parowych
A1/B1 pochłaniacze o niskiej pojemności sorpcyjnej
A2/B2 pochłaniacze o średniej pojemności sorpcyjnej
A3/B3 pochłaniacze o wysokiej pojemności sorpcyjnej
Klasa pochłaniacza |
Zdolność |
Maks. stężenie substancji toksycznych w zanieczyszczonym powietrzu |
A1/B1 |
Niska |
0,1 obj. % (1000 ppm) |
A2/B2 |
Średnia |
0,5 obj. % (5000 ppm) |
A3/B3 |
Wysoka |
1,0 obj. % (10000 ppm) |
Rodzaje filtrów cząstek stałych, gazów i oparów |
||
Kolor | Rodzaj filtra | Substancja |
Biały |
P |
Cząstki |
Brązowy |
A |
Gazy i pary organiczne (BP >65 °C) |
Szary |
B |
Gazy i opary nieorganiczne, z wyjątkiem tlenku węgla, np. chlor, siarkowodór |
Żółty |
E |
Gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki |
Zielony |
K |
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku |
Czerwony |
Hg |
Opary rtęci |
Niebieski |
NO |
Tlenki azotu |
Brązowy |
AX |
Gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia poniżej 65°C |
Fioletowy |
SX |
Określone przez producenta substancje, tzw. pochłaniacz specjalny |